qPCR
Bei der quantitativen Echtzeit-PCR (qPCR) werden fluoreszierende Reportermoleküle verwendet, um die Quantifizierung der amplifizierten Produkte zu ermöglichen. Wie bei der herkömmlichen PCR wird eine DNA-, cDNA- oder RNA-Matrize amplifiziert, jedoch werden in jedem Zyklus Fluoreszenzsignale zur relativen oder absoluten Quantifizierung erfasst.
Diese Technik ist für zahlreiche Forschungsbereiche nützlich, darunter Genexpressionsanalyse, Genotypisierung, microRNA-Analyse, Analyse genetischer Variationen und Proteinanalyse.
Empfohlene Kategorien
Die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) ist aus molekularbiologischen Labors nicht mehr wegzudenken. Die PCR dient der Vervielfältigung von DNA um mehrere Größenordnungen, und unsere Reagenzien und Ressourcen eignen sich für zahlreiche Forschungsabläufe, darunter Genexpressionsanalysen, Genotypisierung, Sequenzierung und Mutagenese.
Methoden und Protokolle zur molekularen Klonierung und Proteinexpression für eine zuverlässige Klonierung und robuste Proteinexpression aus Expressionsvektoren für Insekten-, Bakterien- und Säugetierproteine.
Epigenetische Reagenzien und Ressourcen zur Untersuchung von RNA-Spezies, DNA-Methylierung, Chromatinmodifikationen und Histonmodifikationen.
Umfassende Analyse des Darmmikrobioms: Entdecken Sie eine ganzheitliche Lösung, die Probenvorbereitung, Sequenzierung, Bioinformatik und Statistik umfasst. Von 16S bis WGS.
So analysieren Sie qPCR-Daten
Die Fluoreszenz der Reportermoleküle wird gemessen und quantifiziert; typischerweise handelt es sich dabei entweder um Farbstoffe (z. B. SYBR® Green, Ethidiumbromid), die sich zwischen die Basen der doppelsträngigen DNA einlagern, oder um Sonden, die so konzipiert sind, dass sie an eine bestimmte Sequenz (z. B. Molecular Beacons, TaqMan®-Sonden) auf der DNA binden.
Relative Quantifizierung von qPCR-Daten
Es gibt zwei wichtige Quantifizierungsmethoden für qPCR-Daten. Die relative Quantifizierung, die gängigere Methode, nutzt ΔΔCt-Informationen, anhand derer das Expressions- oder Abundanzverhältnis des Zielgens in der Probe im Vergleich zu einem Kontrollgen bestimmt und anhand des Expressionsverhältnisses eines Referenzgens normalisiert wird. Da sich die Effizienzwerte E für Ziel- und Referenzgene unterscheiden, berücksichtigt diese Methode auch die Unterschiede bei den E-Werten. Diese Methode wird häufiger in der Genexpressionsanalyse eingesetzt.
Absolute Quantifizierung von qPCR-Daten
Die zweite Methode, die absolute Quantifizierung, ist in der Umweltmikrobiologie gebräuchlicher und nutzt die Standardkurve (SC). Bei der SC-Methode werden Verdünnungsreihen mit bekannter Template-Konzentration N₀ verwendet, um mittels linearer Regression von log(N₀) gegen den CT-Wert (Threshold Cycle) eine Standardkurve zu erstellen. Diese wird dann zur Berechnung der Template-Konzentrationen der Probe herangezogen. Die Methode basiert auf der Annahme, dass der Effizienzwert der Probe dem des Standards entspricht.
Suchen Sie nach genaueren Informationen?
Nutzen Sie unsere Dokumentensuche, um Datenblätter, Zertifikate und technische Unterlagen zu finden.
Verwandte Artikel
- Nach Abschluss einer herkömmlichen PCR erfolgt die Analyse der PCR/qPCR-Daten durch Auflösung in einem Agarosegel oder, in jüngerer Zeit, in einer Kapillare.
- Die Polymerase-Kettenreaktion in Echtzeit ermöglicht es Forschern, die Menge des Ausgangsmaterials in einer Probe einzuschätzen. Sie verfügt über einen viel größeren dynamischen Analysebereich als die herkömmliche PCR.
- Der PCR-Assay-Leitfaden führt Sie durch die Primer-Validierung und andere Faktoren der Assay-Optimierung, um eine hohe Sensitivität und Spezifität für eine optimale DNA/RNA-Quantifizierung zu gewährleisten.
- Der gesamte PCR-Workflow ist anfällig für Faktoren, die zur Variabilität beitragen. Viele der variablen Komponenten sind unvermeidbar, wie z. B. die Herkunft der Probe oder die Notwendigkeit einer reversen Transkription. Die Planung des Assays ist ebenfalls sehr variabel, kann den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg einer PCR ausmachen und trägt auch zur Reproduzierbarkeit und Empfindlichkeit eines Assays bei.
- Der Zweck der Hot-Start-PCR besteht darin, die PCR-Reaktion zu hemmen, um die unspezifische Amplifikation zu reduzieren, die Bildung von Primer-Dimeren zu verhindern und die Produktausbeute zu erhöhen.
- Alle anzeigen (46)
Zugehörige Protokolle
- Unser SYBR Green qPCR-Protokoll ist eine Methode zum Nachweis einer genauen Quantifizierung der Genexpression und der RT-PCR-Reaktionen.
- Die quantitative Echtzeit-PCR für Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP-qPCR) wird häufig in Studien eingesetzt, die sich auf spezifische Gene und potenzielle regulatorische Regionen unter verschiedenen Versuchsbedingungen und bei der Datenanalyse konzentrieren. qPCR ermöglicht die DNA-Analyse in Echtzeit durch die Analyse von Fluoreszenzsignalintensitäten, die proportional zur Amplikonmenge sind.
- Das Protokoll zur Optimierung der Primerkonzentration ist ein Ansatz zur Erstellung einer Reaktionsmatrix. Sie wird verwendet, um eine Reihe von Konzentrationen für jeden Primer im Abgleich zu verschiedenen Konzentrationen des Partnerprimers zu testen.
- Die Optimierung der qPCR-Bedingungen ist wichtig für die Entwicklung eines robusten Assays. Die beiden wichtigsten Ansätze sind die Optimierung der Primerkonzentration und/oder der Hybridisierungstemperaturen.
- Multiplex qPCR employing probe-based chemistries is a demanding application that often requires extensive optimization and validation.
- Alle anzeigen (37)
Weitere Artikel und Protokolle finden
Wie können wir Ihnen helfen?
Bei Fragen reichen Sie bitte eine Supportanfrage ein
oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice:
E-Mail an custserv@sial.com
oder telefonisch unter +1 (800) 244-1173
Zusätzliche Unterstützung
- Rechner & Apps
Web Toolbox – Forschungswerkzeuge und -ressourcen für die analytische Chemie, die Biowissenschaften, die chemische Synthese und die Materialwissenschaften.
- Kundendienstanfrage
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- Häufig gestellte Fragen
In unseren häufig gestellten Fragen finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen.