Sequenzierung
Die Möglichkeit, die Zusammensetzung und Reihenfolge der Nukleinsäuren in einem DNA- oder RNA-Strang zu bestimmen, hat weitreichende Auswirkungen auf das Verständnis der modernen Genetik und zahlreicher Bereiche, die für die Krankheitsforschung und ein besseres Verständnis aller Organismen von entscheidender Bedeutung sind. Die Sequenzierung von Nukleinsäuren ist nicht nur nützlich, um den genetischen Code eines Organismus zu entschlüsseln, sondern bietet Forschern in Kombination mit weiteren molekularen Technologien auch ein leistungsstarkes Werkzeug, um DNA-Sequenzen auf einfache Weise zu manipulieren und diese Veränderungen durch Sequenzierung zu überprüfen. Da kodierende DNA als kodierte Information für Proteine dient, können Forscher nun rekombinante Proteine maßgeschneidert entwerfen, die eine große Vielfalt an funktionellen Elementen enthalten und in großem Umfang genutzt werden, um eine ebenso große Anzahl wichtiger Forschungsfragen zu beantworten. Weitere Reagenzien und Anleitungen zur Gesamtgenomsequenzierung finden Sie unter „Next-Generation Sequencing“-Ressourcen.
Sanger-Sequenzierung
Schon früh war es mit Methoden der analytischen Chemie möglich, die Zusammensetzung von Nukleinsäuren zu bestimmen. Fred Sanger und seine Kollegen entwickelten jedoch Methoden – zunächst unter Verwendung radioaktiv markierter, verdauter Fragmente und zweidimensionaler Fraktionierung –, mit denen einige der ersten vollständigen Nukleinsäuresequenzen ermittelt werden konnten. Die Fortschritte auf diesem Gebiet setzten sich über mehrere Jahrzehnte fort, wobei jede Verbesserung zu einer wachsenden Bibliothek sequenzierter Proteine und Genome beitrug. Zu diesen Verbesserungen gehören die Trennung der Nukleotide nach Länge mittels Gelelektrophorese, gefolgt von Kapillarelektrophorese. Darüber hinaus prägen heute die Einbindung fluoreszenzmarkierter Nukleotide und die automatisierte Computeranalyse jedes Nukleinsäurefragments die moderne Sanger-Sequenzierungsmethode.
Methodik der DNA-Sequenzierung
Zwar haben sich die Methoden zur DNA-Sequenzierung seit den Anfängen dieser Technologie kontinuierlich verbessert, doch sind einige grundlegende Komponenten nach wie vor notwendig und werden von modernen DNA-Sequenzierungsplattformen genutzt. Die DNA-Aufbereitung umfasst in der Regel die Isolierung und Reinigung der DNA aus dem Wirtsorganismus. Weitere wichtige Komponenten, darunter freie DNA-Basen, DNA-Primer, modifizierte DNA-Basen mit Fluoreszenzmarkierungen (Terminatorbasen) und DNA-Polymerase, werden zusammen in ein einziges Gefäß gegeben. Das Gefäß, das all diese Komponenten enthält, erzeugt durch eine Reihe von Erwärmungs- und Abkühlungsschritten eine Bibliothek aus kleinen DNA-Sequenzen im Verhältnis zur vollständigen DNA-Sequenz von Interesse, die jeweils mit einer fluoreszenzmarkierten Terminatorbase am Ende abschließen. Die neuen DNA-Stränge, die die fluoreszenzmarkierten Nukleotide enthalten, werden nach ihrer Länge getrennt, durch ein Kapillarrohr geleitet und nach ihrer Größe geordnet. Anschließend wird die fluoreszierende Base an jedem Strang mit einem Laser angeregt, während eine Kamera das Signal erfasst. Zuletzt werden die gesammelten Informationen in der Regel mithilfe eines Computers zu der vollständigen DNA-Sequenz zusammengesetzt.
Nutzen Sie unsere Dokumentensuche, um Datenblätter, Zertifikate und technische Unterlagen zu finden.
Verwandte Artikel
- Validate CRISPR gene editing experiments easily with Sigma-Aldrich® T7E1 mismatch detection kit, ensuring successful editing.
- Understand the benefits of ultrapure water versus DEPC treatment in DNA and RNA experiments to ensure high purity and integrity without risks.
- Improve NGS performance and reliability by optimizing water quality at every step of the workflow, from fragmentation to cleaning to sequencing.
- Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
- Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
- Alle anzeigen (7)
Zugehörige Protokolle
- Erfahren Sie mehr über die Schritte der Sanger-Sequenzierung oder die Methode des Kettenabbruchs, wie die DNA-Sequenzierung funktioniert und wie Sie die Ergebnisse der Sanger-Sequenzierung für Ihre Forschung genau lesen können.
- Alle anzeigen (2)
Weitere Artikel und Protokolle finden
Wie können wir Ihnen helfen?
Bei Fragen reichen Sie bitte eine Supportanfrage ein
oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice:
E-Mail an custserv@sial.com
oder telefonisch unter +1 (800) 244-1173
Zusätzliche Unterstützung
- Rechner & Apps
Web Toolbox – Forschungswerkzeuge und -ressourcen für die analytische Chemie, die Biowissenschaften, die chemische Synthese und die Materialwissenschaften.
- Kundendienstanfrage
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- Häufig gestellte Fragen
In unseren häufig gestellten Fragen finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen.