无菌测试
无菌测试是 GMP 微生物测试要求,用于确认无菌产品在释放和给患者用药前不含有可存活的微生物。无菌测试方法必须尽可能准确,因为它对医疗器械、药品和制剂、组织材料以及其他声称无菌或不含存活微生物的产品非常重要。
特色类别
无菌检测程序适用于许多行业的产品,包括食品和饮料制造商,但主要行业是制药和医疗行业,在这些行业中,产品无菌检测仍然是微生物学家的一项重要常规任务。
药品无菌测试方法
药品无菌测试的药典方法要求样品在两种不同的培养基中培养。无菌检测中使用两种不同类型的培养基来促进残留厌氧菌、需氧菌和真菌的生长。流体巯基乙酸酯培养基 (FTM) 通常用于培养厌氧菌和某些需氧菌,而大豆酪蛋白消化培养基 (SCDM) 通常用于培养真菌和需氧菌。样品分别在 32.5 °C 和 22.5 °C 下培养 14 天后进行检测。培养基中的任何浑浊都可能表明有生长,必须进行调查。有两种推荐的药品无菌检测方法:膜过滤和直接接种。
膜过滤无菌测试
膜过滤无菌测试是美国药典(USP <71>)、欧盟药典(EU Pharmacopoeia <2.6.1>)和日本药典(JP Pharmacopoeia <4.06>)中引用的可过滤药品的首选监管方法。样品通过过滤罐中的 0.45 µm 薄膜过滤器,然后加入培养基进行培养。与其他方法相比,这种无菌检测方法可提高灵敏度,因为整个样品或复合样品只需通过一个过滤器。过滤还能冲洗掉样品中可能导致浑浊或抑制生长的成分,如抗生素或防腐剂。
直接接种无菌测试
在直接接种中,从样品装置中无菌取出少量样品,在培养前直接接种到适当体积的生长培养基中。这种检测方法虽然简单,但也有一些明显的局限性。只能将少量产品接种到培养基中,从而限制了检测灵敏度。如果样品在接种后出现混浊或浑浊,那么在培养期结束时检测微生物生长造成的浑浊就很困难。
医疗器械无菌检测方法
医疗器械无菌检测建议采用直接转移无菌检测法。待测器械在整个培养期间与测试介质直接接触,在此期间,器械内或器械上的任何微生物都会生长和增殖。此外,产品冲洗无菌测试适用于带有空心管的产品,如输液和输液组件,其液体通路被标记为无菌。用冲洗液冲洗产品内腔,洗脱液经膜过滤后放入合适的培养基中培养。
无菌测试工作流程
1.测试准备-将膜过滤装置的管道放入泵中
2. 过滤器预湿-预湿膜过滤装置,以优化过滤并尽量减少产品与过滤器的结合
3. 样品过滤-将等量的产品过滤到两个滤筒中。微生物由 0.45 µm 孔径的过滤器截留。
4. 冲洗-使用合适的冲洗溶液冲洗所有抑制性化合物。培养基填充-膜过滤装置填充 TSB 和 FTM 无菌培养基。培养时间-14 天。
7.最终检测结果-视觉浊度/无浊度检查。
相关文章
- The user-friendly Steritest® Symbio pumps and accessories are designed for easy and reliable sterility testing. The system improves your workflow and maximizes safety, confidence, and convenience.
- Sterility testing is one of the most crucial steps in pharmaceutical product release. Regulatory-compliant membrane filtration sterility testing devices ensure the safety of pharmaceutical products.
- Our sterility testing media and fluids are formulated and tested to meet EU, US, and JP pharmacopeia regulations, and are supplied with full certification containing pH, sterility, and growth promotion information.
- Direct inoculation of culture media is the method of choice for sterility testing of non-filterable samples. Select from our range of sterility testing media including soybean casein digest medium (TSB), and Fluid Thioglycollate medium (FTM standard and clear).
- Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
- 查看全部 (8)
相关协议
- Cell culture protocol for testing cell lines for bacterial and fungal contamination.
查找更多文章和协议
我们能提供哪些帮助
如有任何问题,请提交客户支持请求
或与我们的客户服务团队联系:
发送电子邮件custserv@sial.com
或致电 +1 (800) 244-1173
额外支持
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 计算器与应用
网络工具箱 - 用于分析化学、生命科学、化学合成和材料科学的科学研究工具和资源。
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.