Epigenetika
Epigenetikai mechanizmusok
Az epigenetika a rák, a neurodegeneratív betegségek és a függőségek kutatásával foglalkozó tudósok számára elengedhetetlenül fontos területté vált. Az epigenetikai mechanizmusok a génexpresszió ideiglenes aktiválását vagy elnyomását jelentik. Érdekes módon ezek a változások nemzedékről nemzedékre öröklődhetnek, annak ellenére, hogy nem változtatják meg véglegesen a DNS-szekvenciát. Az epigenetika három fő mechanizmusa a DNS-metiláció, a hisztonmódosítás és az RNS-szabályozás.
Kiemelt kategóriák
Piacvezető kémiai biológiai termékeink szakértői szintű és egyszerű megoldásokat kínálnak a biokonjugáció, valamint a biomolekulák és peptidek szintéziséhez.
DNS-metiláció
A DNS-metiláció az epigenetika legismertebb mechanizmusa. Jellemzően egy metiltranszferáz enzim vesz részt benne, amely elősegíti a metilcsoport hozzáadását a citozin ötödik pozíciójához (C5). Ez a hozzáadás főként a citozin-foszfát-guanin (CpG) dinukleotidokon történik. Ugyanakkor nem-CpG metiláció is előfordul. A DNS-metiláció elemzését gyakran végzik el a génexpresszió jobb megértése érdekében. Az ilyen típusú elemzések közé tartozik például a metiláció mennyiségi meghatározása a DNS emésztésével, majd azt követő HPLC-vel, tömegspektrometriával történő elemzéssel, vagy nátrium-biszulfátos átalakítással, amelyet PCR-szekvenálás és elemzés követ.
Hisztonmódosítás
A hisztonmódosítás egy másik klasszikus epigenetikai mechanizmus. Ez magában foglalja a hisztonok acetilációval, metilációval, foszforilációval és más, a génkifejeződést befolyásoló mechanizmusokkal történő különböző módon történő megváltoztatását. A hisztonok olyan fehérjék, amelyek a DNS-sel együtt nukleoszómákat alkotnak. A nukleoszómák kötegei alkotják a kromatint, amelyből a kromoszómák épülnek fel. Általában a hisztonmódosítások a hisztonok N-terminális végén, a lizin vagy arginin aminosavak nagy arányú jelenlétével zajlanak. Ennek az epigenetikai szabályozásnak a vizsgálatára alkalmas módszer a kromatin-immunoprecipitációs (ChIP) vizsgálat.
RNS-szabályozás
Az RNS-szabályozásról kevesebbet tudunk, mint a többi epigenetikai mechanizmusról. Úgy gondolják, hogy az RNS-jelátvitel a kromatin szerkezetének szabályozásán keresztül játszik szerepet az epigenetikában. A kutatók azt vizsgálják, hogy az mRNS, és különösen a nem kódoló RNS-ek – például a hosszú nem kódoló RNS-ek és a mikro-RNS-ek – hogyan szabályozzák a génexpressziót. Ezen felül a kromatin RNS-tisztítással történő izolálása (ChIRP) vagy az RNS-immunoprecipitációs (RIP) vizsgálatok segítségével megismerhető a kromatin és az RNS közötti kapcsolat, valamint az RNS epigenetikában betöltött szerepe.
Látogasson el a dokumentumkeresőnkbe, ahol megtalálja az adatlapokat, tanúsítványokat és a műszaki dokumentációt.
Kapcsolódó cikkek
- Epigenetic regulation starts with DNA wound around a set of completely acetylated histones associated with an activated, fully transcribed gene.
- p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.
- The Imprint DNA Modification Kit provides the reagents needed for bisulfite conversion and post-modification clean-up of DNA samples in less than 2 hours.
- Epigenetics is a term coined to describe changes that are not mutation based but can still be passed on from generation to generation. Genes that are activated or repressed without any change in DNA sequence are epigenetically controlled. Epigenetic modifications are stable, but potentially reversible alterations in gene expression that occur without permanent changes in DNA sequence.
- Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
- Összes megtekintése (14)
Kapcsolódó protokollok
- The DIG Gel Shift Kit uses recombinant terminal transferase and digoxigenin (DIG)-11- dideoxyuridine triphosphate (ddUTP), which makes the labeling reaction flexible.
- The Imprint® Methylated DNA Quantification Kit provides a high-throughput, non-radioactive means of measuring global DNA methylation shifts.
- Chromatin Immunoprecipitation qPCR for studying gene regulation across conditions.
- Chromatin Isolation by RNA purification (ChIRP) protocol for isolating RNA-bound genome regions.
- The Sigma Imprint Chromatin Immunoprecipitation Kit uses a plate based system to allow rapid ChIP assays in a high throughput format
- Összes megtekintése (5)
További cikkek és protokollok
Hogyan segíthetünk?
Ha bármilyen kérdése van, kérjük, nyújtson be ügyfélszolgálati kérelmet
, vagy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálati csapatunkkal:
E-mail: custserv@sial.com
vagy hívja a +1 (800) 244-1173 számot
További támogatás
- Kromatogram-keresés
Használja a kromatogram-keresőt a mintában található ismeretlen vegyületek azonosításához.
- Számológépek és alkalmazások
Web Toolbox – tudományos kutatási eszközök és források az analitikai kémiához, az élettudományokhoz, a kémiai szintézishez és az anyagtudományhoz.
- Ügyfélszolgálati kérelem
Ügyfélszolgálat, beleértve a megrendelésekkel, termékekkel, számlákkal és a weboldal technikai kérdéseivel kapcsolatos segítséget.
- GYIK
Olvassa el a „Gyakran feltett kérdések” részt, ahol megtalálja a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos leggyakrabban feltett kérdésekre adott válaszokat.