Elektronmikroszkópia
Az elektronmikroszkópia olyan technika, amellyel ultranagy felbontású képeket készíthetünk az anyagok egyes atomjairól és a sejtek belső struktúráiról. Az így kapott atomi szintű vagy mikro- és mezoszerkezeti képek felhasználhatók a minta tulajdonságainak és viselkedésének vizsgálatára. Ezt az anyagtudományban, az orvosbiológiai kutatásban, a minőségellenőrzésben és a hibaelemzésben használják. Az elektronok képalkotó sugárforrásként való használata nagyobb térbeli felbontást tesz lehetővé (több tíz pikométeres skálán), mint az optikai mikroszkópiában a fotonok segítségével elérhető felbontás (~200 nanométer). A felületi topográfia mellett a kristályszerkezetre, a kémiai összetételre és az elektromos tulajdonságokra vonatkozó információk is kinyerhetők az elektronmikroszkópia segítségével. Az elektronmikroszkópia két fő kategóriára osztható: pásztázó elektronmikroszkópia (SEM) és transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM).
Kiemelt kategóriák
Az akkumulátorok anyagai reprodukálható adatokat biztosítanak, támogatva a kutatási igényeket a kísérleti mérettől a gyártásig a megbízható teljesítmény érdekében.
Fedezze fel a különféle szén nanoanyagokat: fullerén, nanocsövek, grafén, kvantumpontok, nanodiamantok. Üzemanyag energia, elektronika, terápiás kutatások.
Világítsa meg kutatásait a különböző összetételű, méretű, funkcionalizált és különböző készletekben lévő magtípusú, maghéj és ötvözött kvantumpontok átfogó portfóliójával.
A szervetlen és fémes nanoanyagok, funkcionalizált nanorészecskék és nanoanyag-készletek átfogó portfólióját kínáljuk az Ön kutatási igényeihez.
A pásztázó elektronmikroszkópia (SEM) viszonylag kis teljesítményű elektronsugarat használ a képalkotáshoz és a mintával való kölcsönhatáshoz. Az elektrondetektorok azonosítják a másodlagos elektronokat a felszínen és a visszaszórt elektronokat a mélyebb régiókban. A másodlagos elektronok az elektronsugár és a minta atomjai közötti rugalmatlan kölcsönhatásokból keletkeznek. A visszaszórt elektronok az elektronsugár és a minta közötti rugalmas kölcsönhatás után keletkeznek. A SEM kevés vagy semmilyen mintaelőkészítést nem igényel, és sokkal gyorsabb és kevésbé korlátozó, mint az elektronmikroszkópia más típusai. A nagyméretű (~200 milliméteres) minták közvetlenül leképezhetők, miután egy tartóra vagy csonkra rögzítették őket. A SEM általában energiadiszperzív röntgenspektroszkópiát (EDS vagy EDX) használ a mintán belüli elemeloszlás feltérképezésére. Az elektronsugár-indukált áram (EBIC) és a katodolumineszcencia (CL) további módszerek a minták kiváló minőségű képének és optoelektronikai tulajdonságainak elemzésére.
A transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM) nagy energiájú elektronsugárral elektronokat küld át a mintán, hogy a lehető legnagyobb felbontású 2D-s képet készítsen. A nanoanyagok a TEM segítségével elemezhetőek, hogy feltárják szerkezetük és összetételük információit atomi szinten. A különböző típusú nanoanyagokhoz a megfelelő mintatartó (TEM rács) kiválasztása elengedhetetlen a legrészletesebb információk megszerzéséhez. Ha a minták túl vastagok, először elég vékonyra kell őket készíteni ahhoz, hogy az elektronok át tudjanak haladni rajtuk, ideális esetben 100 nanométeres vagy annál kisebb vastagságúra. Ezeket a TEM-mintákat ezután egy TEM rácsra szerelik, és ultranagy vákuum körülmények között, fókuszált, intenzív elektronsugárral vizsgálják. A TEM a mintán áthaladó elektronok szelektált területi diffrakcióját (SAD) használja fel, hogy kristályográfiai információkat szolgáltasson a minta anyagáról. Az elektron energiaveszteség-spektroszkópia (EELS) és az energiadiszperzív röntgenspektroszkópia (EDX) az atomösszetétel, a kémiai kötés, az elektronikus tulajdonságok és a helyi anyagvastagság mérésére szolgáló vizsgálati módszerek.
A pásztázó transzmissziós elektronmikroszkópia (STEM) fókuszált elektronsugárral (jellemzően 0,05-0,2 nm-es foltmérettel) pásztázza át a mintát, hogy egyszerre végezze el a képalkotást és a spektroszkópiai térképezést, lehetővé téve a térbeli információk és a spektroszkópiai adatok közvetlen korrelációját.
Látogasson el dokumentumkeresőnkbe adatlapok, tanúsítványok és műszaki dokumentációk kereséséhez.
Kapcsolódó cikkek
- A vas-oxid nanorészecskék tulajdonságaiknak köszönhetően változatos alkalmazásokat találnak a mágneses adattárolásban, a bioérzékelésben és a gyógyszeradagolásban.
- A kvantumpontok félvezető anyagok apró részecskéi vagy nanokristályai, amelyek átmérője 2-10 nanométer között van.
- Az ezüst nanoanyagok egyedülálló fizikai, kémiai és optikai tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyeket számos alkalmazásban hasznosítanak.
- A fejlett energiaátalakítási és -tárolási technológiák célja a teljesítmény javítása és a környezeti hatások csökkentése.
- Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.
- Mindent látni (33)
Kapcsolódó protokollok
- Surfactant-assisted dispersion of single-walled carbon nanotubes for debundling or exfoliation in dispersion procedures.
- Mindent látni (1)
További cikkek és protokollok keresése
Hogyan tudunk segíteni
Kérdés esetén kérjük, küldjön ügyféltámogatási kérelmet
vagy beszéljen ügyfélszolgálatunkkal:
Emailt küldjön custserv@sial.com
vagy hívja a +1 (800) 244-1173-as telefonszámot
További támogatás
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- Számológépek és alkalmazások
Web Toolbox – tudományos kutatási eszközök és források az analitikai kémiához, az élettudományokhoz, a kémiai szintézishez és az anyagtudományhoz.