Merck
Szűrők és fecskendő
Szűrőtermékeink átfogó választéka magában foglalja a kvalitatív és kvantitatív szűrőpapírokat, a kivágott korongsűrőket, a fecskendőszűrőket, a centrifugális szűrőberendezéseket, a vákuum- és nyomásszűrőket, valamint a mintavételhez, tisztításhoz, oldószer-szűréshez, dialízishez, diafiltrációhoz, elválasztáshoz, tisztításhoz, valamint koncentráláshoz és dúsításhoz használható szűrőlemezeket. A kémiától az élettudományokon át a gyártásig és a környezeti vizsgálatokig – nálunk megtalálja az alkalmazásához vagy módszeréhez szükséges szűrőtermékeket.    
Amicon® készülékek
Amicon® készülékek
Centrifugális és nyomás alatt működő ultraszűrő készülékek fehérje-koncentráláshoz, sótalanításhoz, puffer-cseréhez, elválasztáshoz és diafiltrációhoz biológiai és környezeti minták esetében, a további feldolgozási lépések előkészítése céljából.
Laboratóriumi szűrőtartók
Széles választékban kínálunk üveg, rozsdamentes acél és műanyag szűrőtartókat, amelyek folyadék- és gázszűréshez használható vágott lemezes membránszűrőkhöz alkalmasak, beleértve a fecskendőszűrő-tartókat, a sorba építhető szűrőházakat, valamint a vákuum- és nyomásszűréshez használható szűrőtartókat.
Laboratóriumi szűrőtartók
További kategóriák felfedezése
Multiscreen® szűrőlemezek
Multiscreen® szűrőlemezek
A 96-lyukú és 384-lyukú kivitelű, különféle membránváltozatokkal kapható MultiScreen® szűrőlemezek nagy áteresztőképességű szűréshez, ELISpot-vizsgálatokhoz, ligandkötődési vizsgálatokhoz, sejtalapú vizsgálatokhoz, ADME-vizsgálatokhoz, PCR-tisztításhoz és mintakészítéshez használhatók.
Termékek megtekintése
Millipore® szűrőmembránok
Millipore® szűrőmembránok
A Millipore® membránok az 1950-es évek óta támogatják a laboratóriumi szűrést az akadémiai, gyógyszeripari és ipari szektorokban. Kínálatunkban számos különböző kémiai összetételű membrán található, többek között az MF-Millipore® vegyes cellulóz-észterek, a Durapore® PVDF, a Millipore Express® PLUS polieterszulfon, valamint a hidrofil és hidrofób PTFE.
Termékek megtekintése
Szűrőpapír
Szűrőpapír
Whatman® szűrőpapírok kvalitatív és kvantitatív elemzésekhez.
Termékek megtekintése
Fecskendőszűrők
Fecskendőszűrők
Kiváló teljesítményű, steril és nem steril fecskendőszűrők, különféle membránanyagokból és pórusméretekben kaphatók, kifejezetten a HPLC, UHPLC, ionkromatográfia, oldódási vizsgálatok és egyéb elemzésekhez szükséges mintakészítéshez kialakítva.
Termékek megtekintése
Szűrőmembránok
Szűrőmembránok
Szűrőmembránok szerves oldószerek és vizes oldatok szűrésére HPLC-hez és egyéb analitikai módszerekhez, valamint mintakészítéshez, tisztításhoz, részecskék eltávolításához, mintavételhez, szűrősterilizáláshoz, valamint elválasztási és retentátum-technikákhoz.
Termékek megtekintése
Millex® fecskendőszűrők
Millex® fecskendőszűrők
A Millex® fecskendőszűrők steril és nem steril kivitelben kaphatók, számos membrán- és házváltozatban, így kompatibilisek számos oldószerrel és mintatípussal, többek között HPLC, UHPLC és oldódási vizsgálatokhoz. 
Termékek megtekintése
Centrifugális szűrők
Centrifugális szűrők
Szűrőberendezések biológiai és környezeti minták koncentrálásához és előkészítéséhez a további feldolgozás céljából.
Termékek megtekintése
Vákuumszűrők
Vákuumszűrők
Palackra szerelhető vákuumszűrő egységek és rendszerek pufferek, oldószerek és tenyészközegek rutinszerű szűréséhez, fecskendő nélküli szűrők HPLC- és UHPLC-mintaelőkészítéshez, nyomásos szűrőtölcsérek oldott anyagok és vegyületek szárításához, valamint analitikai szűrőtölcsérek mikrobiológiai vizsgálatokhoz.
Termékek megtekintése
Stericup® vákuumszűrők
Stericup® vákuumszűrők
Az Essential Stericup® és a fenntartható Stericup® E szűrők elengedhetetlen eszközök a táptalajok szűréséhez a sejtkultúrák védelme érdekében. Válasszon a különböző membránok és pórusméretek közül a gyors áramlás, az alacsony fehérjekötődés, a mikoplazma kizárása és a műanyaghulladék csökkentése érdekében.
Termékek megtekintése