Merck
Az mRNS-alapú vakcinák és terápiás készítmények analitikai fejlesztése és jellemzése
A SARS-CoV-2 elleni vakcinákként bizonyított hatékonyságával az mRNS megmutatta sokoldalúságát és a gyors piacra lépés lehetőségét. Az mRNS alkalmazási köre túlmutathat a megelőző vakcinákon, és ígéretes jövő előtt áll a rák elleni terápiás vakcinákként, valamint számos betegségterületen alkalmazható terápiás készítményként.
Az mRNA/LNP komplex egyedülálló jellemzői miatt új szakértelemre és egy sor újszerű analitikai képességre van szükség a gyors, hatékony és előírásoknak megfelelő mRNA-gyógyszerkészítmények biztosításához.
Vizsgálati csomagjaink, valamint a fázisnak megfelelő vizsgálatfejlesztési és validálási képességeink biztosítják az Ön számára szükséges termék- és folyamatismeretet a minőségi céltermékprofil (QTPP) kidolgozásához és a kritikus minőségi jellemzők (CQA-k) azonosításához, hogy kiaknázhassa az mRNA-terápiájában rejlő forradalmi potenciált.
Az mRNS-készleteiről szerzett kvantitatív, átfogó ismereteinek köszönhetően csökkentheti a szabályozási jóváhagyásokkal kapcsolatos kockázatokat a kategóriájában legjobb vizsgálati szolgáltatásaink, vezető bioinformatikai platformunk, valamint szilárd szabályozási és műszaki szakértelmünk segítségével. 
AZ mRNA-FEJLESZTÉS ÉS -GYÁRTÁS KOCKÁZATAIT CSÖKKENTŐ VIZSGÁLATI CSOMAGOK
Annak érdekében, hogy csökkentse a kockázatokat és felgyorsítsa az mRNA-alapú vakcina vagy terápia termék- és folyamatfejlesztését, széles választékot kínálunk vizsgálati csomagokból a fejlesztés különböző szakaszaihoz és a folyamatellenőrzési pontokhoz. Ezen felül az analitikai fejlesztés és a stabilitási vizsgálatok terén szerzett tapasztalataink lehetővé teszik, hogy partnereként kísérjük Önt a termék- és folyamatfejlesztés útján. 
Egymásba fonódó DNS-szálak kör alakú elrendezése élénk színekben, puha barack színű háttér előtt.
Plaszmid-DNS analitikai vizsgálat – Sablon az mRNS-transzkripcióhoz
  • Szekvenciaellenőrzés NGS segítségével
  • Koncentráció és tisztaság meghatározása UV-spektrofotometriával
  • Tisztaság meghatározása a plazmid homogenitásának vizsgálatával CE-LIF segítségével
  • Maradék E. coli fehérje BCA vagy ELISA módszerrel
  • Maradék E. coli DNS qPCR-rel
  • Maradék E. coli RNS qPCR-rel
  • Gyógyszerkönyvi vizsgálatok
Egy stilizált, kék DNS-szál, sima, hullámzó alakú, világoszöld háttér előtt.
Hatóanyag – mRNS-molekula analitikai vizsgálata
  • RNS-tartalom abszorbancia alapján
  • Az mRNS szekvencia azonosságának igazolása NGS segítségével
  • Capping hatékonyság RP-LC/MS-sel
  • A poli-A-farok jellemzői RP-LC/MS vagy CE segítségével
  • mRNS-tisztaság HPLC-vel
  • Szennyező dsRNA-szennyeződések ELISA-val
  • Sejtalapú hatékonysági vizsgálatok
  • Maradék plazmid DNS-sablon qPCR-rel
  • Maradék enzimek és fehérjék
  • Gyógyszerkönyvi vizsgálatok
Egy vírusrészlet részletes, színes ábrázolása, tüskékkel és gömb alakú formával, mélykék háttér előtt.
Plaszmid-DNS analitikai vizsgálat – Sablon az mRNS-transzkripcióhoz
  • Szekvenciaellenőrzés NGS segítségével
  • Koncentráció és tisztaság meghatározása UV-spektrofotometriával
  • Tisztaság meghatározása a plazmid homogenitásának vizsgálatával CE-LIF segítségével
  • Maradék E. coli fehérje BCA vagy ELISA módszerrel
  • Maradék E. coli DNS qPCR-rel
  • Maradék E. coli RNS qPCR-rel
  • Gyógyszerkönyvi vizsgálatok
Vegye fel a kapcsolatot egy szakértővel
Köszönjük érdeklődését! Meséljen nekünk a projektjéről, és összekötjük Önt egyik szakértőnkkel.
Kapcsolódó források