Merck
KezdőlapServicesSzoftverek és digitális platformokChemisTwin™ portál és digitális etalonanyagok (dRM-ek)
ChemisTwin™ portál és digitális etalonanyagok (dRM-ek)
A ChemisTwin™ portál, az első digitális referenciaanyag-platform
A ChemisTwin™ portál segítségével néhány kattintással könnyedén ellenőrizheti a vegyületek szerkezetét és számszerűsítheti a mintákat. A digitális referenciaanyagok (dRM-ek) által támogatott, webalapú platformunk automatizálja az NMR- és IR-elemzéseket, és megbízhatóságot és konzisztenciát biztosít az eredményekhez.
NMR- és IR-szakértőink által kifejlesztett és validált dRM-jeink nagyobb kényelmet és megbízhatóságot nyújtanak a hagyományos spektrális könyvtárakhoz képest. A legfrissebb, megbízható dRM-adatbázishoz való azonnali hozzáféréssel fedezze fel, hogyan tudja a ChemisTwin™ portál átalakítani rutin NMR- és IR-elemzéseit!
Előnyök
  • Megbízható dRM-adatok, amelyeket a kategóriájában vezető referenciaanyag-szolgáltató fejlesztett ki az ISO 9001 szabványoknak megfelelően.
  • Csökkentse a kézi feladatokra – például szakirodalom kutatására, anyagok lemérésére és jelentések írására – fordított időt.
  • Készüléktől független megoldás, amely kompatibilis az összes jelentős NMR (>300 MHz) és FTIR műszerrel
    .
Hírek:
A ChemisTwin™ portál következő fázisa: nagyobb elérhetőség és megbízhatóság!
Sikeres együttműködésünkre építve az ACD/Labs-szel kötött partnerségünk következő szakasza még szélesebb körű hozzáférést biztosít a forradalmian új ChemisTwin™ portálhoz. Mivel az ACD/Labs mostantól kereskedelmi értékesítési támogatást is nyújt, világszerte még több laboratórium részesülhet a gyors, megbízható és reagensmentes vegyület-ellenőrzés előnyeiből. Tapasztalja meg a soha nem látott mértékű munkafolyamat-optimalizálást, a hatékonyság javulását és a fokozott fenntarthatóságot!
Felhasználói vélemények
„Látom, milyen hatalmas lehetőségeket és ígéretes jövőt kínál a ChemisTwin™ portál a szakma számára. A digitális referenciaanyagok (dRM-ek) bevezetése, az irányított munkafolyamatok és a főbb NMR-műszerekkel való kompatibilitás révén a portál a kezdőktől a haladókig a legkülönbözőbb felhasználók számára elérhetővé válik. Izgatottan várom, hogy milyen új utakat nyit meg ez a technológia a tudományos közösség számára a hatékonyság terén, hiszen egyszerűsíteni fogja a jövőbeli munkavégzést.”
– Roberto Chavez, PhD-hallgató és NMR-műszerész szakértő az UCLA Kémiai és Biokémiai Tanszékén
„Nagyon izgatott vagyok. Mindenki, aki NMR-vizsgálatokat végez, azonnal észreveszi az előnyét – időt takarít meg. A ChemisTwin™ portál igazi áttörést jelent majd!”
– NMR-laboratórium vezetője, Pharma Diagnostics
„Intuitív és nagyon kényelmes. Az eszköz elvezet oda, ahová menni kell, és felhasználóbarát.”
– NMR vezető kutató, K+F és minőség-ellenőrzési szerződéses laboratórium
„Én személy szerint befektetnék ebbe a megoldásba. A szoftver jelentősen megkönnyíti a hallgatóink életét, és napokat takarít meg nekik [a spektrumok értelmezésében].”
– NMR-labor vezetője, Academia
„Az eszköz használata egyszerű, a jelentés pedig áttekinthetően van felépítve. A ChemisTwin™ portál segítségével sikerült azonosítanunk egy olyan termék helyes szerkezetét, amelyet egy beszállító tévesen szállított nekünk.”
– Minőségbiztosítási vezető, Chemodex
Egy 3D-ben megjelenített robot, fehér testtel, sárga karokkal és zöld díszítésekkel, bal kezében egy tálcát tart. A tálcán egy „R.E.F.” felirattal ellátott oszlopdiagram látható. A robot mellkasán egy kijelző található, amelyen három zöld akkumulátor-ikon és két, Wi-Fi-jelet idéző ívelt vonal látható. A háttér zöld, enyhe színátmenettel.
Hozzáférés a digitális referenciaanyagok (dRM-ek) adatbázisához
Az adatbázis a hitelesített referenciaanyagok és analitikai standardok átfogó katalógusunkban szereplő vegyületeket tartalmazza. Minden dRM visszavezethető a hozzá tartozó fizikai referenciaanyagra*. Ha pedig nem találja meg a kívánt vegyületet, közvetlenül a portálon keresztül nyújthat be kérelmet egy új dRM létrehozására!
A képen egy robotra emlékeztető, 3D-s animált figura látható. A robot teste fehér, az ízületein és a fejpántján zöld díszítések találhatók, a szeme helyén pedig egy nagy fekete védőpajzs látható. A robot mellkasán egy lekerekített sarkú négyzet található, amelyen egy pipa szimbólum látható. A háttér sárga, a robot pedig jobb kezével felemelt hüvelykujjat mutat.
NMR-elemzés
A ChemisTwin™ portál mind kvalitatív, mind kvantitatív NMR-elemzéseket tesz lehetővé. Kvalitatív azonosításhoz töltse fel a minta spektrumát, és válassza ki a kvalitatív opciót. Az algoritmus összehasonlítja azt a digitális referenciaanyagokkal (dRM-ekkel), figyelembe véve a különböző tényezőkből adódó kémiai eltolódásokat az egyezés megerősítése érdekében. A kvantitatív elemzéshez egy irányított munkafolyamat segítségével bármely vegyületet kvantifikálhat, akár a dRM-adatbázison kívül is. Adja meg a molekulatömeget, hogy mmol/g vagy mg/g egységben kapja meg a tömeghányad eredményeket.
Egy stilizált robot ábrázolása: fehér test, zöld ízületek, valamint sárga díszítések a fején és a kezein. A robot egyik kezében nagyítót tart, és a jobb oldalán a levegőben lebegő molekulaszerkezetet vizsgálja. A molekulaszerkezet fekete vonalakból áll, amelyek a vörös, fehér és szürke gömbök közötti kötéseket jelképezik; ezek az oxigén-, hidrogén- és szénatomokat ábrázolják.
IR-elemzés
A ChemisTwin™ portál lehetővé teszi mind az azonosítást, mind a minőség-ellenőrzési elemzést. Azonosítsa az ismeretlen anyagokat az IR-spektrum alapján, összehasonlítva azokat a digitális referenciaanyagok és alapvető vegyi anyagok kiterjedt könyvtáraival. A ChemisTwin™ portál IR kiterjesztett minőség-ellenőrzési folyamatot biztosít a minta tisztaságának garantálása érdekében.
Egy fehér és zöld színvilágú robot stilizált illusztrációja, amely a jobb kezében egy papírrepülőt tart. A robotnak kerek feje van, amelyen egy védőpajzsra emlékeztető szem látható, teste pedig úgy tűnik, mintha különböző geometriai alakzatokból állna össze. A háttér egyszerű kék színű, lekerekített sarkokkal.
Felhasználói útmutató 
A szokásos dRM-eken túl a ChemisTwin™ portál lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy saját spektrumkönyvtárakat hozzanak létre. Feltölthet NMR- és IR-spektrumokat, amelyeket kezelhet (létrehozhat, szerkeszthet, törölhet), és referenciaként felhasználhat az összes elemzési munkafolyamatban. Ezeknek a felhasználói tulajdonú referenciáknak a metaadatai kényelmesen lekérhetők a PubChem adatbázisból a CAS-számok segítségével, ami rendkívül személyre szabott és pontos spektrumértékeléseket tesz lehetővé.
Egy fehér és zöld színvilágú robot stilizált illusztrációja, amely a jobb kezében egy papírrepülőt tart. A robotnak kerek feje van, amelyen egy védőpajzsra emlékeztető szem látható, testét pedig különböző geometriai alakzatok alkotják. A háttér egyszerű kék színű, lekerekített sarkokkal.
Jelentések és tevékenységi napló
Az automatikusan generált jelentések segítségével megkapja az eredmények áttekintéséhez és megerősítéséhez szükséges összes információt. A jóváhagyás után a jelentések bármikor elérhetők a vezérlőpulton, és könnyen megoszthatók a kollégákkal.
A ChemisTwin™ portálon átfogó ellenőrzési nyomvonal tekinthető meg, és a bejegyzések törlése nem lehetséges. Ezeknek az információknak köszönhetően teljes mértékben bízhat az NMR-elemzési tevékenységei integritásában és nyomonkövethetőségében.
A képen egy humanoid alakú robot 3D-s ábrázolása látható. A robot teste fehér, karjai és lábai zöldek, az ízületeit sárga sávok övezik, szemének pedig egy fekete védőpajzs szolgál. A háttér lila, a robot pedig a mellkasán lévő képernyő felé mutat, amelyen egy szöveget tartalmazó alkalmazás látható.
ChemisTwin™ portál Tudásközpont
Tudásközpontunkban hozzáférhet a műszaki dokumentációhoz, a videó útmutatókhoz és a platform teszteléséhez szükséges kezdőcsomaghoz.
*Amennyiben rendelkezésre áll, mindig a fizikai megfelelő termék legmagasabb minőségi osztályát választjuk ki, és ezt feltüntetjük az egyes dRM-ek adatlapján.
HOGYAN REGISZTRÁLHAT
A regisztrációs űrlap kitöltésével igényelhet és megkaphat egy kötelezettségvállalás nélküli ingyenes próbaidőszakot, amely 45 ingyenes elemzést biztosít.
Emellett bemutatókat is tartunk, amelyek során megbeszélhetjük, hogyan illeszthető be a ChemisTwin™ portál az Ön konkrét munkafolyamataiba. A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.
Kapcsolódó források
Oldal: 1 / 3