Merck
KezdőlapServicesSzoftverek és digitális platformokM-Trace® elektronikus vizsgálati jegyzőkönyv-készítő szoftver
M-Trace® elektronikus vizsgálati jegyzőkönyv-készítő szoftver
Az M-Trace® szoftver és mobilalkalmazás a 21 CFR 11. rész előírásainak megfelelő digitális minőség-ellenőrzési segédeszköz a sterilitási vizsgálatokhoz, amely megbízható és hatékony adatnyomonkövethetőséget biztosít! Nézze meg a videókat, hogy többet tudjon meg, és lássa el, hogyan nézhet ki az Ön telephelyén egy teljesen nyomonkövethető, megbízható és hatékony sterilitási vizsgálat az M-Trace® szoftver segítségével.
Ismerje meg az M-Trace® digitális minőség-ellenőrzési segédeszközt!
Próbálja ki a M-Trace® oldattal végzett sterilitási vizsgálatot!
A sterilitási vizsgálatok terén fennálló hiányosságok pótlása: nyomonkövethetőség és a 21 CFR 11. részének való megfelelés
A lépésről lépésre nyújtott útmutatással és az adatok valós idejű, automatikus rögzítésével az M-Trace® rendszer kényelmes és megbízható megoldást kínál a nyomonkövethetőségre és az adatintegritásra vonatkozó szabályozási követelmények teljesítéséhez.
  • Csatlakoztassa az M-Trace® szoftvert a jelenlegi Steritest® Symbio szivattyúihoz
  • Indítsa el a szoftvert bármely számítógépről a Microsoft Windows központi felhasználókezelő rendszerének segítségével
  • Használja ki a 21 CFR 11. részének való jobb megfelelést az auditnyomkövetési funkciónak köszönhetően
  • Biztosítsa a teljes nyomonkövethetőséget és a szabályozási előírásoknak való megfelelést az egyes sterilitási vizsgálatok adatainak valós idejű, automatikus és teljes rögzítésével
  • Növelje a folyamatbiztonságot az irányított munkafolyamatok és az eltérésjelzések segítségével
  • Növelje a hatékonyságot a papír alapú dokumentáció kiküszöbölésével, valamint a rögzítési és felülvizsgálati folyamatok digitalizálásával
  • Könnyítse meg a Steritest® Symbio szivattyú(k) automatizált vezérlését és a vizsgálati adatok jobb összekapcsolhatóságát a laboratóriumi IT-környezettel (egyetlen szoftver az összes szivattyú vezérléséhez)
  • Egyszerűsítse a kezelők képzését átfogó, valós idejű utasításokkal
Vegye kézbe a teljes sterilitási vizsgálati munkafolyamat irányítását
A sterilitási vizsgálati munkafolyamat létrehozása az M-Trace szoftver segítségével
Digitalizálja munkafolyamatait!
Digitalizálja az SOP-jait úgy, hogy teljesen testreszabható fővizsgálati jegyzőkönyveket (MTR-eket) hoz létre, amelyek végigvezetik Önt a munkafolyamaton.
M-Trace® mobilalkalmazás
Az M-Trace® mobilalkalmazás segítségével összekapcsolhatja a mintákra, a fogyóeszközökre, a vizsgálati pontokra vagy az eszközökre vonatkozó információkat, valamint a laboratóriumból vagy bárhonnan származó vizsgálati eredményeket.
Hangvezérléssel erősítse meg a sterilitási vizsgálat összes lépését
Ellenőrizze a munkalépés megfelelő végrehajtását hangvezérléssel vagy gépek közötti kommunikációval, hogy valós idejű dokumentálás legyen lehetséges, miközben kezei más feladatokkal vannak elfoglalva.
Szerezze be a Steritest Symbio szivattyú paramétereit a folyamat figyelemmel kíséréséhez
Szerezze be a műszerek paramétereit – például a szivattyú fordulatszámát vagy a nyomást – olyan eszközökből, mint a Steritest® Symbio szivattyú.
Készítsen automatikusan digitális vizsgálati jelentést a sterilitási vizsgálatáról
A rendszer automatikusan létrehoz egy átfogó jelentést, amely tartalmazza a felhasznált fogyóeszközökre, a bekövetkezett eseményekre vonatkozó összes információt, valamint annak megerősítését, hogy minden egyes munkalépést a meghatározottak szerint hajtottak végre.
A 21 CFR 11. résznek megfelelő felhasználókezelő rendszer
Határozza meg a szerepköröket és a felhasználói jogosultságokat az átfogó és kényelmes, a 21 CFR 11. rész előírásainak megfelelő felhasználókezelő rendszerben.
Kapcsolódó termékek
Loading
ISMERJE MEG AZ M-TRACE® ELEKTRONIKUS VIZSGÁLATI NYILVÁNTARTÓ SZOFTVERT
Vegye fel velünk a kapcsolatot, ha bemutatót szeretne látni, vagy további információt szeretne kapni az új M-Trace® elektronikus tesztnapló szoftverről.
Egyszerűen töltse ki és küldje el az alábbi űrlapot.
Kapcsolódó termékekhez kapcsolódó források
Mtrace prospektus
Brosúra: Az M-Trace® elektronikus tesztjelentés-készítő szoftverünk mélyebb megismerése
Szerezzen be részletesebb információkat, és ismerje meg, hogyan valósulhat meg az Ön telephelyén az M-Trace® szoftverünk segítségével végzett, teljes mértékben nyomon követhető, megbízható és hatékony sterilitási vizsgálat. 
Töltse le most
Mtrace adatlap
Adatlap: Műszaki információk az M-Trace® megoldásunkról
Szerezzen további műszaki információkat a sterilitási vizsgálatokhoz és egyéb szabályozott folyamatokhoz használható digitális minőség-ellenőrzési segédeszközéről.
Töltse le most 
Mtrace szoftver
Fehér könyv: M-Trace® elektronikus vizsgálati jegyzőkönyv-készítő szoftver és a szabályozási előírások betartása
Tekintse meg az M-Trace® szoftverünk 21 CFR 11. rész szerinti megfelelésével kapcsolatos részletes elemzést.
Töltse le most 
Kapcsolódó webináriumok
Egy fehér laboratóriumi köpenyt viselő személy, aki okostelefont tart a kezében, miközben egy kék háttér előtt egy, különféle laboratóriumi palackokkal teli kocsit szemléli.
Webinárium: A sterilitási vizsgálatok hiányosságainak pótlása: nyomonkövethetőség és a 21 CFR 11. rész szerinti megfelelés
Hallgasson szakértőinkre, és fedezze fel, milyen előnyökkel járhat az M-Trace® megoldásunk használata!
Egy fehér laboratóriumi köpenyt viselő személy, aki egy molekuláris modellt vagy DNS-szálat vizsgál, DNS- és adatmintákból álló digitális háttér előtt.
Webinárium: Adatintegritás a minőség-ellenőrző laboratóriumban: Nincs toll, nincs gond
Tudja meg, hogyan segíthetnek az innovatív technológiák és a digitalizált megoldások az adatintegritással kapcsolatos kihívások kezelésében a mikrobiológiai minőség-ellenőrző laboratóriumokban.