Szarvasmarha-szérumalbumin (BSA) blokkoló puffer
A szarvasmarha-szérumalbumin (BSA) blokkoló puffer ideális a membránokon és mikrolemezeken található felesleges fehérjekötő helyek telítésére, illetve Western blot és ELISA alkalmazásokhoz. Általában 1–3%-os BSA-koncentráció elegendő a legtöbb alkalmazáshoz. 100 ml 1%-os BSA-blokkoló puffer elkészítéséhez oldjon fel 1 g BSA-t 100 ml TBST-ben.
A BSA blokkoló puffer receptkalkulátor segítségével pontosan elkészítheti a BSA blokkoló oldatot, függetlenül attól, hogy egyetlen kísérlethez vagy az egész labor számára készít elegendő mennyiséget. Adja meg a kívánt koncentrációt és térfogatot, kattintson a „KALKULÁLÁS” gombra, és a táblázatban megjelennek az egyes összetevők szükséges mennyiségei.
BSA blokkoló puffer receptkalkulátor
EGYÉB RECEPTKALKULÁTOROK NYUGATI BLOTTING-PÁRFÁKHOZ ÉS OLDATOKHOZ
Alapoldatok
- 4X SDS mintabeviteli puffer
- 10X-es foszfátpufferolt sóoldat (PBS)
- 10X trisz-pufferolt sóoldat (TBS) törzsoldat
- Alapanyagok Western blot eljáráshoz Eltávolító oldatok
Mosó- és blokkoló pufferek
- 1X trisz-pufferolt sóoldat (TBS) munkoldat
- 1X trisz-pufferolt sóoldat, 0,1% Tween® 20 detergens (TBST)
- 1X PBS (foszfátpufferolt sóoldat)
- 1X foszfátpufferolt sóoldat, 0,1% Tween® 20 detergens (PBST)
- Zsírmentes tejpor (NFDM) blokkoló puffer