Részecskeméret-átváltási táblázat
Az anyagok részecskeméretét általában mikronban vagy mesh-ben jelölik. Itt talál egy hasznos részecskeméret-átváltási táblázatot, amely bemutatja a mikron és a mesh közötti átváltásokat, így gyorsan összehasonlíthatja a részecskeméretet e két mértékegység között. A táblázat segítségével összehasonlíthatja a sziták jelöléseit és a szita nyílásméreteket hüvelykben, milliméterben vagy mikronban is.
Sziták és hálószemek jelölése
A nagy szitanyílásokat (1 in. – 1/4 in.) a szita „hálószemméretével” jelölik, amely a nyílás méretét hüvelykben fejezi ki. A kis szita „hálószemméreteket” (3 1/2 – 400) a szitán egy hüvelyk hosszúságra jutó nyílások számával jelölik.
A részecskeméret hálószámmal történő jellemzésére a következő jelölést használják:
- A szita hálószáma előtti „+” jelzi, hogy a részecskék a szitán visszamaradnak;
- a szita szemméret előtti „-” jel azt jelzi, hogy a részecskék áthaladnak a szitán;
- jellemzően a részecskék 90%-a vagy annál többje a megadott tartományon belül helyezkedik el.
Például, ha egy anyag részecskeméretét -4 +40 mesh-ként írják le, akkor az anyag 90%-a vagy annál többje áthalad egy 4-mesh-es szitán (4,76 mm-nél kisebb részecskék), és visszatartódik egy 40-mesh-es szitán (0,420 mm-nél nagyobb részecskék). Ha egy anyagot -40 mesh-ként jelölnek, akkor az anyag 90%-a vagy annál többje áthalad egy 40-mesh-es szitán (0,420 mm-nél kisebb részecskék).
Szitatermékek
Kínálatunkban számos szitát találhat sejtek szétválasztásához, szövetek aprításához, vizsgálatokhoz és részecskék elválasztásához.