RAFT: A megfelelő szer kiválasztása a szabályozott polimerizáció eléréséhez
A RAFT-folyamat
A RAFT vagy reverzibilis addíciós-fragmentációs lánc átvitel az élő gyökös polimerizáció egyik formája. A RAFT-polimerizációt 1998-ban fedezték fel a CSIRO-nál.1 Hamarosan intenzív kutatások középpontjába került, mivel a módszer lehetővé teszi komplex architektúrájú makromolekulák szintetikus testre szabását, beleértve az előre meghatározott molekulatömegű blokk-, oltvány-, fésű- és csillagszerkezeteket.2 A RAFT-polimerizáció a monomerek igen széles skálájára alkalmazható számos kísérleti körülmények között, beleértve a vízben oldódó anyagok előállítását is.3
A RAFT-eljárás során egy szubsztituált monomer hagyományos szabadgyökös polimerizációja történik egy megfelelő láncátvivő szer (RAFT-szer vagy CTA) jelenlétében. Az általánosan használt RAFT-közegek közé tartoznak a tiokarbonil-tio vegyületek, mint például a ditioészterek,1 ditiokarbamátok,4,5 tritiokarbonátok,6 és xantátok,7 amelyek a polimerizációt reverzibilis láncátviteli folyamaton keresztül közvetítik. A megfelelő RAFT-közeg használata lehetővé teszi az alacsony polidiszperzitási indexű (PDI) és magas funkcionalitású polimerek szintézisét (1. ábra).
1. ábra.A hagyományos radikális polimerizációval előállított polimerek és a RAFT-eljárással előállított polimerek általános összehasonlítása.
A RAFT CTA tipikusan egy tio-karbonil-tio csoportot (S=C-S) tartalmaz R és Z szubsztituensekkel, amelyek befolyásolják a polimerizációs reakció kinetikáját és, ami fontos, a szerkezeti szabályozás mértékét. A polimerizációs reakció beindítása hagyományos termikus, fotokémiai vagy redoxi módszerekkel, és az adott monomerhez és reakcióközeghez megfelelő RAFT-reagensek megfelelő kiválasztása nagyban meghatározza a RAFT-polimerizációs kísérlet sikerét (2. ábra).
2. ábra.A RAFT-közeg általános szerkezete; a RAFT-közeg kiválasztása kritikus fontosságú az alacsony PDI-vel és szabályozott felépítésű polimerek előállításához.
RAFT szer és monomer kompatibilitási táblázat
A RAFT szerek alkalmazását a polimerizációban használt gyakori monomerekhez az 1. táblázat mutatja. A pluszok és mínuszok a monomerosztályok és a RAFT-agens közötti kompatibilitás mértékét jelölik. Például, A 723037 termékszámú 723037 nagyon hasznos a sztirolok, metakrilátok és metakrilamidok polimerizációjában, mérsékelt aktivitást mutat az akrilátok és akrilamidok esetében, de nem használható vinilésztereken vagy vinil-amidokon. Ez a táblázat útmutatóként használható az Ön igényeinek legmegfelelőbb RAFT-közeg kiválasztásához.
1. táblázat.Egy lista RAFT szerek és azok alkalmassága a különböző monomer típusokhoz.
Hivatkozások
A RAFT szerek kizárólag kutatási célokra kerülnek értékesítésre.