Merck
BerandaAplikasiGenomikKloning & Ekspresi
Kloning & Ekspresi
Ekspresi Protein Rekombinan dalam Sel Mamalia
Ekspresi Protein Rekombinan dalam Sel Mamalia
Teknologi kloning dan ekspresi gen digunakan oleh para peneliti di berbagai bidang untuk menyelidiki berbagai pertanyaan biologis, termasuk memahami fungsi gen, analisis jalur molekuler, perkembangan embrio, penelitian penyakit, dan bioproses biologis dan terapi untuk beberapa nama. Setelah gen atau sekuens genetik diidentifikasi, para peneliti harus memilih strategi kloning molekuler terbaik dan sistem ekspresi protein berbasis sel berdasarkan kebutuhan aplikasi spesifik. Untuk informasi tambahan mengenai ekspresi gen menggunakan teknologi CRISPR, atau pembungkaman gen menggunakan reagen RNAi, silakan kunjungi halaman ekspresi gen dan pembungkaman gen.  
Kategori Unggulan
Termometer yang mengukur suhu cairan biru jernih dalam wadah kaca.
Penyangga Biologis
Portofolio kami yang luas untuk buffer biologis dengan kemurnian tinggi dalam berbagai format formulasi dan pengemasan memberikan stabilitas larutan dan kontrol pH yang unggul di seluruh aplikasi alur kerja bioproses Anda.
Lihat Produk
Bidikan close-up suasana laboratorium yang diterangi cahaya biru. Fokusnya adalah pada benda persegi panjang kecil yang bercahaya, yang memancarkan cahaya merah muda-merah. Benda tersebut ditempatkan di atas peralatan lain yang permukaannya gelap.
Agarose
Kami menawarkan berbagai macam produk agarosa dengan berbagai kekuatan gel, suhu leleh, suhu pembentuk gel, dan tingkat elektroendosmosis (EEO) untuk mendukung aplikasi penelitian Anda.
Lihat Produk
Vektor Ekspresi Protein
Plasmid, atau vektor ekspresi protein, adalah potongan melingkar DNA yang mengandung banyak elemen fungsional untuk mengkloning dan mengekspresikan protein yang diinginkan. Pemilihan vektor ekspresi yang tepat sebagian ditentukan oleh jenis protein, organisme yang akan mengekspresikan protein, dan aplikasi spesifik serta pertanyaan ilmiah yang ingin dijawab oleh peneliti. Berbagai macam vektor ekspresi yang tersedia memungkinkan para peneliti untuk memilih kloning, pemilihan klon, dan elemen ekspresi protein mana yang terbaik untuk penelitian mereka. Setelah urutan gen yang diminati dan vektor ekspresi dipilih, para peneliti biasanya menggunakan nuklease untuk memotong vektor secara tepat di tempat tertentu untuk memungkinkan urutan genetik yang diminati dikloning dalam bingkai dan akhirnya diekspresikan dalam organisme inang. Yang penting, para peneliti biasanya akan menggunakan sel yang kompeten secara kimiawi dan transformasi bakteri untuk menjadi inang plasmid DNA rekombinan karena stabil ketika disimpan dalam keadaan beku pada suhu -70°C.
Bagaimana cara mentransfeksi sel
Transfeksi sel merujuk pada proses memasukkan DNA atau RNA, atau protein ke dalam sel eukariotik. Berbagai teknologi fisik, kimia, dan biologi tersedia bagi para peneliti untuk menyelesaikan bagian dari alur kerja ekspresi protein ini. Metode fisik, seperti elektroporasi, atau metode kimia, termasuk kalsium fosfat (CaPi), polietilenimin (PEI), dan reagen lipofeksi, semuanya umum digunakan oleh para peneliti. Sistem transduksi virus, termasuk lentiviral, oncoretroviral, dan adenoviral juga tersedia bagi para ilmuwan. Namun, penggunaan metode pengiriman virus sering kali membutuhkan penahanan dan pemantauan tambahan untuk alasan keamanan hayati.
Sistem Ekspresi Protein
Berbagai organisme digunakan oleh para peneliti untuk mengekspresikan protein yang mereka minati. Bakteri umumnya digunakan oleh para peneliti karena mereka secara efisien menyerap vektor ekspresi, memiliki waktu penggandaan yang cepat, dan dapat menghasilkan protein rekombinan dalam jumlah besar dalam kondisi optimal. Namun, karena bakteri adalah organisme prokariotik, mereka tidak dapat menyediakan modifikasi pasca-translasi protein yang dibutuhkan oleh beberapa protein. Sel eukariotik, termasuk ragi dan garis sel mamalia, memfasilitasi modifikasi pasca-translasi protein dan juga umum digunakan oleh para peneliti. Pilihan garis sel terbaik untuk ekspresi protein rekombinan dan strategi ekspresi protein sangat bergantung pada kebutuhan aplikasi spesifik dan pertanyaan yang ingin dijawab oleh ilmuwan.