Merck
BerandaAplikasiGenomikPemeriksaan Genomik Fungsional
Pemeriksaan Genomik Fungsional
Skrining genomik fungsional dengan pustaka tersusun atau kumpulan pustaka
Genomik fungsional memungkinkan penemuan fungsi dan keterlibatan gen dalam jalur biokimia, seluler, dan fisiologis. Ketersediaan sekuens genom yang lengkap, dikombinasikan dengan alat yang dapat diprogram untuk memodifikasi genom, memungkinkan analisis ini dilakukan dalam skala genom. Tujuan dasar dari skrining genom adalah untuk memahami kemunculan fenotipe tertentu dengan memodifikasi fungsi gen dengan cara yang ditargetkan dan terarah. Ketika gen individu dihapus atau dimodulasi dalam sel atau organisme, perubahan fenotipe atau perilaku dapat diamati secara langsung atau tidak langsung melalui eksperimen yang direncanakan dengan cermat. Skrining genomik fungsional memungkinkan analisis ini dilakukan secara sistematis dan paralel, menjelaskan jalur yang rumit dan kondisi penyakit serta memfasilitasi identifikasi target obat baru. Skrining genetik maju melibatkan modifikasi banyak gen, memilih sel atau organisme dengan fenotipe yang diminati, dan kemudian mengidentifikasi gen yang modulasinya memicu perubahan fenotipe. Skrining genetik terbalik menganalisis fenotipe sel atau organisme setelah gangguan gen atau kombinasi gen tertentu.
Kategori Unggulan
Gambar ini menyajikan ilustrasi anatomi sistem pencernaan manusia, dengan fokus pada usus yang disorot dalam warna merah.
Mikrobioma
Analisis Mikrobioma Usus yang Komprehensif: Temukan solusi holistik yang mencakup persiapan sampel, pengurutan, bioinformatika, dan statistik. Dari 16S hingga WGS.
Belanja Produk
Ilustrasi bergaya bioprinter 3D, menampilkan panel kontrol dengan tombol dan layar yang menampilkan grafik. Printer diperlihatkan sedang menciptakan model realistis organ manusia, mungkin jantung, yang digantung dalam ruang transparan berisi cairan.
Mixer Penggunaan Tunggal
Lepaskan kekuatan portofolio ilmu pengetahuan dan rekayasa material kami yang terdiri dari biomaterial, nanomaterial, energi, dan material elektronik untuk semua penelitian dan aplikasi industri Anda.
Belanja Produk
Kemajuan dalam pengeditan gen, pembungkaman gen, modulasi gen, pengurutan generasi berikutnya (NGS), dan teknologi skrining fenotipik memungkinkan pelaksanaan skrining genom fungsional yang efisien dalam berbagai macam sistem model
  • Gangguan RNA (RNAi): Beberapa jenis reagen RNAi dapat digunakan untuk membungkam gen, termasuk RNA untai ganda panjang (dsRNA), RNA pengganggu kecil sintetis (siRNA), dan RNA jepit rambut pendek (shRNA). Reagen RNAi ini diperkenalkan ke sel dengan transfeksi langsung faktor modulasi (siRNA dan dsRNA), dengan transfeksi DNA yang mengkodekan shRNA yang digerakkan oleh promotor, atau dengan metode transduksi virus menggunakan konstruk lentivirus dengan kaset shRNA yang dikloning. dsRNA dan siRNA dapat digunakan dalam layar tersusun untuk penyaringan dengan hasil tinggi, sementara shRNA dapat diperkenalkan ke populasi sel dalam layar tersusun atau gabungan untuk analisis dengan hasil tinggi, dengan layar gabungan menggunakan pengurutan generasi berikutnya (NGS) untuk dekonvolusi.
  • Sistem CRISPR-Cas: Sistem CRISPR (pengulangan palindromik pendek berselang-seling secara teratur) dapat digunakan untuk memanipulasi genom, transkriptom, dan epigenom sel mamalia. Dalam pengeditan gen CRISPR-Cas9, nuklease Cas9 ditargetkan ke lokus tertentu menggunakan RNA pemandu. Bergantung pada varian Cas9 yang digunakan, CRISPR dapat digunakan untuk membungkam produksi transkrip secara genetik dengan memperkenalkan mutasi pergeseran bingkai, menekan mesin transkripsi, merekrut faktor transkripsi untuk mengaktifkan ekspresi, menginduksi mutasi titik yang ditargetkan, atau memodifikasi penanda epigenetik. Mirip dengan RNAi, CRISPR dapat diperkenalkan secara langsung sebagai kompleks RNP dalam layar tersusun atau sebagai DNA plasmid atau lentivirus untuk aplikasi skrining gabungan dan tersusun. Kumpulan, perpustakaan, dan larik CRISPR memfasilitasi penyaringan gen dengan kecepatan tinggi yang sangat serbaguna untuk analisis fungsional. Skrining modulasi genom juga dimungkinkan dengan sistem CRISPR bebas nuklease yang menggunakan dCas9 yang tidak aktif secara enzimatik yang dikombinasikan dengan efektor transkripsi yang mengaktifkan (CRISPRa) atau menghambat (CRISPRi) transkripsi gen, yang mengarah pada peningkatan atau penurunan ekspresi gen.