Merck
qPCR
QPCR berbasis SYBR Green
Quantitative Real-Time PCR (qPCR) menggunakan molekul reporter fluoresen untuk memungkinkan kuantifikasi produk yang diamplifikasi. Seperti pada PCR konvensional, templat DNA, cDNA, atau RNA diamplifikasi, tetapi pada setiap siklus, sinyal fluoresen dimonitor untuk kuantifikasi relatif atau absolut.
Teknik ini berguna untuk berbagai bidang penelitian termasuk analisis ekspresi gen, genotipe, analisis microRNA, analisis variasi genetik, dan analisis protein.
Kategori Unggulan
Tangan yang bersarung tangan memegang tabung reaksi dengan zat hijau di atas rak tabung reaksi lainnya di laboratorium.
Reagen & Kit PCR
Reaksi Rantai Polimerase (PCR) adalah andalan di laboratorium biologi molekuler. PCR digunakan untuk mengamplifikasi DNA dengan beberapa kali lipat dan reagen serta sumber daya kami cocok untuk berbagai alur kerja penelitian termasuk, analisis ekspresi gen, genotipe, pengurutan, dan kebutuhan aplikasi mutagenesis.
Belanja Sekarang
Kloning Molekuler & Ekspresi Protein
Kloning Molekuler & Ekspresi Protein
Metode dan protokol kloning molekuler dan ekspresi protein untuk kloning yang andal dan ekspresi protein yang kuat dari vektor ekspresi protein serangga, bakteri, dan mamalia.
Belanja Sekarang
Epigenetik
Epigenetik
Reagen dan sumber daya epigenetik untuk menyelidiki spesies RNA, metilasi DNA, modifikasi kromatin, dan modifikasi histon.
Belanja Sekarang
Mikrobioma
Mikrobioma
Analisis Mikrobioma Usus yang Komprehensif: Temukan solusi holistik yang mencakup persiapan sampel, pengurutan, bioinformatika, dan statistik. Dari 16S hingga WGS.
Belanja Sekarang
Cara Menganalisis q
Data PCR
Fluoresensi molekul pelapor diukur dan dikuantifikasi; biasanya berupa pewarna (mis.SYBR® Hijau, Ethidium Bromide) yang berselang-seling di antara basa-basa dalam DNA beruntai ganda, atau probe yang dirancang untuk mengikat urutan tertentu (i.e. Molecular Beacon, TaqMan® & nbsp;probe) pada DNA.
Kuantifikasi Relatif qData PCR
Ada dua metode kuantifikasi utama untuk data qPCR. Kuantifikasi relatif, metode yang lebih umum, menggunakan informasi ΔΔCt, yang dengannya ekspresi atau rasio kelimpahan gen target dalam sampel ditentukan, dibandingkan dengan gen kontrol, dan dinormalisasi dengan rasio ekspresi gen referensi. Karena, nilai efisiensi E untuk gen target dan referensi berbeda, metode ini juga memperhitungkan perbedaan nilai E. Metode ini lebih sering digunakan dalam analisis ekspresi gen.
Kuantifikasi Absolut qData PCR
Metode kedua, kuantifikasi absolut, lebih sering digunakan dalam mikrobiologi lingkungan dan menggunakan kurva standar (SC). Metode SC menggunakan seri pengenceran konsentrasi template yang diketahui, N0, untuk membuat kurva standar menggunakan regresi linier log (N0) versus CT (siklus ambang batas). Ini kemudian digunakan untuk menghitung konsentrasi template sampel. Dasar dari metode ini adalah bahwa nilai efisiensi sampel sama dengan nilai efisiensi standar.
Pencarian Dokumen
Mencari Informasi yang Lebih Spesifik