Merck
Pencetakan 3D
Printer 3D stereolitografi menunjukkan objek 3D yang muncul dari tong resin
Pencetakan 3D, juga disebut manufaktur aditif, adalah proses untuk membuat objek tiga dimensi dari model digital dengan cara membuat bahan lapis demi lapis secara berurutan dengan cara aditif. Pertama, representasi 3D virtual dari objek dibuat menggunakan desain berbantuan komputer (CAD). Kemudian, model tersebut 'diiris' menjadi serangkaian lapisan horizontal untuk mengubah desain menjadi file STL (bahasa tessellation standar) yang dapat dibaca oleh printer 3D. Data ini kemudian ditransfer ke printer, dan pengaturan printer ditentukan. Objek akhir diproduksi satu per satu lapisan, dengan setiap lapisan saling mengikat dan membangun lapisan sebelumnya.
Karena kemampuannya untuk menghasilkan bentuk dan struktur yang sangat kompleks dengan presisi dan pengulangan yang tinggi dari berbagai macam bahan, pencetakan 3D digunakan untuk berbagai macam aplikasi di bidang kedirgantaraan, otomotif, konstruksi, fashion, makanan, perhiasan, manufaktur, dan sektor medis. Ada banyak teknik untuk mencetak objek 3D dengan sifat mekanik, termal, dan kimia yang berbeda dari bahan dalam bentuk cair, cair, atau bubuk.
Kategori Unggulan
Oksida dan keramik dengan kemurnian tinggi yang digunakan dalam produksi semikonduktor ringan dan berkinerja tinggi serta aplikasi insulasi termal dan listrik bersuhu tinggi.
Oksida & Keramik
Kami menawarkan berbagai macam oksida dan keramik dengan kemurnian tinggi dengan teknik sintesis dan pemurnian khusus, serta ukuran partikel yang berbeda.
Belanja Produk
Ilustrasi tabung nano karbon dengan struktur silinder berongga, dibuat dari karbon hibrida sp2
Bahan Nanomaterial Karbon
Menemukan beragam material nano karbon: fullerene, tabung nano, graphene, titik-titik kuantum, berlian nano. Energi bahan bakar, elektronik, penelitian terapi.
Belanja Produk
Gulungan logam
Logam
Logam yang Unggul: Meningkatkan R & D, produksi, dan kontrol kualitas dengan berbagai penawaran logam kami. Kemurnian yang tak tertandingi dan konsistensi dari batch ke batch.
Belanja Produk
Rantai plastik yang terbuat dari polimer khusus yang disebut termoset yang digunakan dalam aplikasi dengan kekuatan struktural tinggi.
Polimer Khusus & Cerdas
Temukan polimer khusus untuk aplikasi struktural berkekuatan tinggi, termasuk opsi termoset, termoplastik, dan pencetakan 3D.
Belanja Produk
Polimerisasi Tong
Polimerisasi tong menggunakan fotopolimerisasi untuk menyembuhkan dan memadatkan resin polimer cair. Stereolitografi (SL) adalah jenis pencetakan 3D pertama yang dikembangkan dan dikomersialkan dengan menggunakan metode ini. Printer SL menggunakan cermin yang diposisikan pada sumbu XY untuk mengarahkan sinar laser melintasi tong resin untuk membuat penampang objek. Pemrosesan cahaya digital (DLP) menggunakan proyektor dengan layar LCD atau sumber cahaya UV untuk memancarkan cahaya, menciptakan setiap lapisan. Jenis pencetakan 3D berbasis resin ini cepat karena seluruh lapisan terpapar sekaligus. Stereolitografi bertopeng (MLA) menggunakan serangkaian LED untuk menyinari sinar UV melalui photomask layar kristal cair (LCD).
Fused Deposition Modeling (FDM)
Pemodelan deposisi terpadu (FDM), juga disebut fabrikasi filamen terpadu (FFF) atau ekstrusi material, adalah teknologi pencetakan 3D yang paling umum dan murah. Gulungan filamen termoplastik (misalnya, PLA, ABS) dipanaskan hingga mencapai titik lelehnya dan diekstrusi melalui nosel ke sebuah platform, di mana bahan cair mendingin dan mengeras. Teknologi ini digunakan dalam pencetakan injeksi dan manufaktur plastik modern untuk produk siap pakai.
Powder Bed Fusion
Powder bed fusion secara selektif mengawetkan serbuk polimer atau logam dengan sumber energi panas untuk membuat benda plastik atau logam padat. Pertama, bubuk dipanaskan hingga mencapai suhu di bawah titik lelehnya. Kemudian, roller mendistribusikan lapisan bubuk yang sangat tipis di atas permukaan alas bangunan sebelum laser melewati lapisan tersebut untuk meleburnya. Setelah satu lapisan selesai, lapisan serbuk tenggelam secara bertahap untuk membentuk lapisan berikutnya. Sintering laser selektif (SLS) secara berturut-turut menyintesis bubuk polimer dengan laser. Peleburan laser selektif (SLM) melibatkan peleburan bubuk logam sepenuhnya alih-alih menyinternya. Bentuk lain dari fusi unggun serbuk logam termasuk sintering laser logam langsung (DMLS) dan peleburan berkas elektron (EBM).
Pengaliran
Pengaliran material menggunakan teknologi printer inkjet untuk menambahkan tetesan kecil fotopolimer atau lilin ke atas pelat bangunan. Sinar ultraviolet (UV) secara simultan mengeringkan lapisan-lapisan tersebut saat dicetak. Pengaliran material (MJ) menyimpan material dengan cara yang cepat, berdasarkan garis, bukan berdasarkan titik. Oleh karena itu, beberapa objek dapat dibuat dalam satu garis. Selain itu, metode ini memungkinkan bahan yang berbeda untuk dicetak pada objek yang sama. Teknologi pencetakan 3D drop-on-demand (DOD) menggunakan satu set dua inkjet untuk menyimpan bahan objek akhir dan bahan pendukung yang dapat dilarutkan secara bersamaan.