Merck
Mikroskop Elektron
Nanomaterial di bawah mikroskop elektron - Gambar mikroskop elektron transmisi resolusi tinggi (TEM) dan difraksi elektron area terpilih (SAED) nanopartikel Fe3O4 berbentuk tetrahedron.
Mikroskopi elektron adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan gambar dengan resolusi sangat tinggi dari atom-atom material dan struktur internal sel. Gambar tingkat atom atau struktur mikro dan meso yang dihasilkan dapat digunakan untuk menyelidiki sifat dan perilaku sampel. Ini digunakan dalam ilmu material, penelitian biomedis, kontrol kualitas, dan analisis kegagalan. Penggunaan elektron sebagai sumber radiasi pencitraan memungkinkan resolusi spasial yang lebih besar (pada skala puluhan pikometer) dibandingkan dengan resolusi yang dicapai dengan menggunakan foton dalam mikroskop optik (~200 nanometer). Selain topografi permukaan, informasi tentang struktur kristal, komposisi kimia, dan sifat listrik dapat diperoleh melalui mikroskop elektron. Mikroskopi elektron dapat dibagi menjadi dua kategori utama: pemindaian mikroskopi elektron (SEM) dan mikroskopi elektron transmisi (TEM).
Kategori Unggulan
ilustrasi yang menggambarkan berbagai botol dan wadah farmasi di dalam bingkai biru dan teal yang mewakili baterai. Benda-benda tersebut termasuk beberapa botol dengan tutup merah, wadah cairan berwarna cokelat, dan botol biru yang lebih kecil
Bahan Baterai
Bahan baterai memastikan data yang dapat direproduksi, mendukung kebutuhan penelitian dari skala laboratorium hingga manufaktur untuk kinerja yang andal.
Belanja Produk
Berbagai produk HPLC dan UHPLC
Bahan Nanomaterial Karbon
Menemukan beragam material nano karbon: fullerene, tabung nano, graphene, titik-titik kuantum, berlian nano. Energi bahan bakar, elektronik, penelitian terapi.
Belanja Produk
Enam botol kaca dengan cairan berwarna cerah: biru, hijau, kuning, dan merah, dengan latar belakang gelap
Quantam Dots
Terangi penelitian Anda dengan portofolio komprehensif kami yang terdiri dari titik-titik kuantum tipe inti, inti-cangkang, dan paduan dalam berbagai komposisi, ukuran, fungsionalisasi, dan kit.
Belanja Produk
Representasi 3D dari struktur bola yang terdiri dari elemen-elemen melingkar yang saling berhubungan, dengan latar belakang warna-warni, jalur cahaya biru, ungu, dan merah muda yang berputar-putar
Bahan Nanomaterial Anorganik & Logam
Kami menawarkan portofolio komprehensif nanomaterial anorganik dan logam, nanopartikel terfungsionalisasi, dan kit nanomaterial untuk kebutuhan penelitian Anda.
Belanja Produk
Mikroskopi elektron pemindaian (SEM) menggunakan sinar elektron berdaya relatif rendah untuk pencitraan dan interaksi dengan sampel. Detektor elektron mengidentifikasi elektron sekunder di permukaan dan elektron yang dihamburkan ke belakang di daerah yang lebih dalam. Elektron sekunder dihasilkan dari interaksi inelastis antara berkas elektron dan atom-atom sampel. Elektron yang dihamburkan kembali dihasilkan setelah interaksi elastis antara berkas elektron dan sampel. SEM membutuhkan sedikit atau tanpa persiapan sampel dan jauh lebih cepat serta tidak terlalu membatasi dibandingkan jenis mikroskop elektron lainnya. Sampel yang besar (~200 milimeter) dapat langsung dicitrakan setelah dipasang ke dudukan atau rintisan. SEM umumnya menggunakan spektroskopi sinar-X dispersif energi (EDS atau EDX) untuk memetakan distribusi elemen dalam sampel. Arus yang diinduksi berkas elektron (EBIC) dan katodoluminesensi (CL) adalah metode lain untuk menganalisis gambar berkualitas tinggi dan sifat optoelektronik sampel.
Mikroskop elektron transmisi (TEM) menggunakan berkas elektron berenergi tinggi untuk mentransmisikan elektron melalui sampel untuk membuat gambar 2D dengan resolusi setinggi mungkin. Nanomaterial dapat dianalisis melalui TEM untuk mengungkapkan informasi struktur dan komposisi mereka pada tingkat atom. Memilih tempat sampel yang tepat (kisi TEM) untuk berbagai jenis material nano sangat penting untuk mendapatkan informasi yang paling rinci. Jika sampel terlalu tebal, sampel harus dibuat cukup tipis agar elektron dapat melewatinya, idealnya 100 nanometer atau kurang. Sampel TEM ini kemudian dipasang pada kisi TEM dan dipelajari di bawah kondisi vakum sangat tinggi dengan berkas elektron yang terfokus dan intens. TEM menggunakan difraksi area terpilih (SAD) dari elektron yang melewati sampel untuk memberikan informasi kristalografi tentang bahan sampel. Spektroskopi kehilangan energi elektron (EELS) dan spektroskopi sinar-X dispersif energi (EDX) adalah metode analisis untuk mengukur komposisi atom, ikatan kimia, sifat elektronik, dan ketebalan material lokal.
Mikroskop elektron transmisi pemindaian (STEM) memindai berkas elektron terfokus (dengan ukuran titik khas 0,05-0,2 nm) di atas sampel untuk menyelesaikan pencitraan dan pemetaan spektroskopi secara simultan, yang memungkinkan korelasi langsung antara informasi spasial dan data spektroskopi.