Merck
Mikroelektronika & Nanoelektronika
Ilustrasi papan sirkuit cetak yang terbuat dari komponen elektronik pada skala mikrometer dan nanometer.
Mikroelektronika dan nanoelektronika adalah subbidang elektronik yang ukuran fitur nominal komponen elektroniknya antara 100 dan 0,1 mikrometer (mikroelektronika) atau 100 nanometer atau lebih kecil (nanoelektronika). Daya penyimpanan memori perangkat elektronik canggih saat ini telah dicapai dengan meningkatkan densitas microchip secara signifikan. Dengan mengurangi ukuran transistor efek medan, lebih banyak komponen yang dapat dimasukkan ke dalam sirkuit terpadu, memungkinkan perangkat elektronik yang lebih kuat dan hemat energi dengan bobot dan konsumsi daya yang lebih ringan.
Kategori Unggulan
Deposisi larutan dan deposisi uap adalah dua rute sintesis yang digunakan untuk pembentukan film dan pelapis tipis yang canggih dan presisi.
Prekursor Larutan & Pengendapan Uap
Prekursor pengendapan larutan dan pengendapan uap berkualitas tinggi kami optimal untuk...
Lihat Produk
Perakitan Sendiri & Pencetakan Kontak
Perakitan Sendiri & Pencetakan Kontak
Kami menawarkan portofolio komprehensif bahan self-assembly dan nanoimprinting untuk modifikasi permukaan target yang efektif dan transfer pola mikro dan pola nano yang tepat untuk memungkinkan mikro dan nanoelektronika berkinerja tinggi.
Lihat Produk
Bahan OFET & OPV
Bahan OFET & OPV
Kami menyediakan portofolio komprehensif bahan dan tinta OFET dan OPV termasuk semikonduktor organik, konduktor organik, bahan dielektrik, dan bahan transpor anorganik, serta substrat dan komponen perangkat yang telah dipola sebelumnya.
Lihat Produk
Bahan Kimia & Etsa Elektronik
Bahan Kimia & Etsa Elektronik
Kami menawarkan berbagai macam bahan kimia elektronik dan etsa yang digunakan dalam fabrikasi perangkat elektronik, seperti elektroplating, litografi, etsa, doping, dan pengemasan.
Lihat Produk
Menurut Hukum Moore, jumlah transistor yang dapat ditempatkan pada satu chip akan berlipat ganda setiap dua tahun. Sejak hal ini diproyeksikan pada tahun 1965, teknologi fabrikasi semikonduktor telah mempertahankan laju kemajuan ini dan merevolusi industri. Namun, laju pengurangan dimensi melambat, dan tantangan utama dalam fabrikasi komponen elektronik dalam kisaran sub-mikrometer adalah desain gerbang transistor, yang mengontrol aliran arus dalam saluran. Semakin kecil komponen elektronik, semakin menantang untuk dibuat. Efek fisik dan kuantum mengubah sifat material dari skala makro menjadi skala nano, memengaruhi interaksi antar-atom dan sifat mekanik kuantum.
Kehadiran material inovatif, tabung nano karbon, tabung nano boron nitrida, titik-titik kuantum, dan aditif graphene, telah memajukan minimalisasi teknologi nano dan teknologi mikro. Bahan-bahan ini dan bahan baru lainnya dapat dibentuk dan dimanipulasi dengan presisi yang luar biasa pada skala terkecil. Teknologi baru memungkinkan pengendapan dan pelapisan bahan elektronik dengan ketebalan yang tepat, bahkan hingga ke tingkat atom. Teknologi fabrikasi perangkat semikonduktor film tipis menggunakan bahan konduktor, semikonduktor, dan isolasi untuk menghasilkan kemampuan canggih dengan volume tinggi dan biaya yang sangat rendah. Metode manufaktur modern untuk nanoelektronika meliputi pembuatan pola (litografi), etsa, deposisi film tipis, dan teknik doping.
Bidang penelitian yang sedang berkembang berfokus pada pendekatan baru dalam teknologi nano dan efek mekanik kuantum. Elektronik molekuler menggunakan molekul tunggal sebagai komponen elektronik untuk membuat kontak listrik dengan elektroda berukuran besar. Spintronics, atau elektronik pengangkut spin, memanipulasi properti spin elektron dengan medan magnet dan listrik, menghasilkan arus terpolarisasi spin yang memberikan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dan kapasitas penyimpanan yang lebih besar, kepadatan memori, dan daya pemrosesan daripada yang dimungkinkan dengan muatan listrik saja.