Merck
Elektronik Organik
Sirkuit terintegrasi organik yang dicetak pada film plastik tipis
Elektronika organik memanfaatkan polimer organik atau molekul kecil untuk membuat komponen elektronik untuk banyak area aplikasi baru. Bahan elektronik organik lebih ringan, lebih fleksibel, dan lebih murah daripada bahan anorganik berbasis silikon konvensional. Elektronik organik lebih hemat energi dan ramah sumber daya dalam produksi, penggunaan, dan pembuangannya.
Elektronika organik molekul kecil biasanya dibuat dengan menggunakan metode pengendapan berbasis vakum untuk memindahkan lapisan tipis bahan organik ke permukaan substrat. Elektronik organik dapat dibuat dari polimer konduktif dengan menggunakan metode pemrosesan larutan berbiaya rendah. Polimer semikonduktor dapat dibuat larut dan diubah menjadi tinta, sehingga memungkinkan untuk mencetak sirkuit elektronik secara langsung ke dalam lembaran plastik besar. Bahan-bahan ini kompatibel dengan proses manufaktur roll-to-roll di area yang luas, yang dapat dengan mudah ditingkatkan untuk produksi yang cepat dengan biaya yang lebih rendah.
Kategori Unggulan
Struktur kimia representatif dari polisiloksan, umumnya dikenal sebagai silikon dan minyak silikon
Bahan Nanomaterial Karbon
Penawaran komprehensif nanomaterial karbon mulai dari fullerene, hingga tabung nano karbon, graphene, titik kuantum karbon, dan berlian nano untuk memberdayakan penelitian dan pengembangan Anda dalam penyimpanan energi, elektronik berkinerja tinggi, komposit pintar, dan terapi nano baru.
Belanja Produk
Kristal cair adalah cairan yang dapat dialirkan, dengan urutan orientasi dan posisi molekul penyusun yang ditemukan dalam bahan kristal yang khas
Kristal Cair
Kami menyediakan bahan kristal cair yang terdefinisi dengan baik yang mencakup fase nematik, kolesterik, smektik, dan diskotik, serta polimer kristal cair dan mesogen untuk memfasilitasi desain sistem molekuler yang teratur, cerdas, dan responsif terhadap rangsangan.
Belanja Produk
Bahan pemancar cahaya untuk dioda pemancar cahaya organik (OLED)
Bahan OLED & PLED
Kami menawarkan pilihan bahan dopan dan emitor dengan kemurnian tinggi, bahan dopan dan emitor mutakhir, bahan inang, dan bahan pengangkut muatan untuk memfasilitasi penelitian OLED dan PLED Anda
Belanja Produk
Material Fotonik & Optik
Material Fotonik & Optik
Cahayai penelitian Anda dengan portofolio lengkap bahan fotonik dan optik kami, termasuk laser, inframerah, inframerah dekat, chemiluminescent, photochromic, thermochromic, phthalocyanine, dan pewarna porfirin, serta bahan photoluminescent, non-linear optical (NLO), dan waveguide.
Belanja Produk
Dioda pemancar cahaya organik (OLEDs)
Dioda pemancar cahaya organik (OLED) adalah perangkat electroluminescent yang terdiri dari lapisan emisif semikonduktor organik yang diapit di antara anoda, yang bermuatan positif untuk menyuntikkan lubang, dan katoda, yang bermuatan negatif untuk menyuntikkan elektron, dan lapisan transpor yang memungkinkan pembawa muatan listrik yang berbeda mengalir ke lapisan emisif semikonduktor. Cahaya dihasilkan secara langsung ketika muatan yang disuntikkan pada elektroda bergabung kembali dalam lapisan organik. OLED menghasilkan warna-warna cerah dan cahaya yang lebih terang, memberikan kontras yang lebih baik pada tampilan. Karena sifat bahan organik yang lebih tipis dan lebih fleksibel, OLED dapat digunakan pada layar monitor melengkung, perangkat seluler yang dapat dilipat atau digulung, dan perangkat yang dapat dikenakan.
Transistor efek medan organik (OFETs) &; Transistor film tipis organik (OTFTs)
Transistor organik adalah blok bangunan dasar untuk sirkuit terintegrasi yang fleksibel dan tampilan dalam elektronik berkinerja tinggi. Transistor menghidupkan dan mematikan daya. Elektroda sumber dan pembuangan memiliki kontak langsung dengan semikonduktor organik. Elektroda gerbang diisolasi dari semikonduktor oleh isolator dielektrik. Ketika tegangan diberikan ke gerbang, hal itu membuat semikonduktor menjadi lebih atau kurang konduktif, baik memungkinkan atau mencegah arus listrik mengalir antara sumber dan saluran pembuangan. Semua komponen, mulai dari konduktor (untuk elektroda) dan semikonduktor (untuk bahan saluran aktif) hingga isolator (untuk lapisan dielektrik gerbang), dapat terdiri dari bahan organik. Transistor film tipis adalah jenis khusus transistor efek medan, di mana lapisan semikonduktor, elektroda, dan dielektrik diendapkan sebagai film tipis ke substrat pendukung. Aplikasi elektronik yang umum termasuk tag RFID atau kertas elektronik.
Fotovoltaik organik (OPVs)
Bahan elektronik organik juga dapat digunakan sebagai bahan donor dan akseptor untuk mengubah cahaya menjadi listrik di panel surya. Pada OPV, lapisan fotoaktif dari bahan organik semikonduktor diapit di antara dua elektroda untuk menghasilkan arus foto. Karena donor menyerap fluks foton matahari, bahan donor harus memiliki penyerapan optik yang luas agar sesuai dengan spektrum matahari. Bahan pengangkut lubang organik (HTM) yang digunakan dalam sel surya perovskit telah terbukti sangat efisien dalam memaksimalkan pengangkutan muatan dan memanen energi matahari.