Sintesis Bahan Padat
Sintesis fase padat, atau metode keramik, umumnya digunakan untuk memicu reaksi kimia dari bahan baku padat guna membentuk zat padat baru dengan struktur yang terdefinisi dengan baik. Produk akhir meliputi bahan polikristalin, kristal tunggal, kaca, dan bahan lapisan tipis yang banyak digunakan dalam aplikasi energi dan elektronik.
Senyawa logam berbutir halus dicampur, dibuat menjadi pelet, dan dipanaskan pada suhu yang terkendali selama jangka waktu tertentu. Beberapa senyawa logam, seperti oksida atau garam logam, memerlukan kondisi ekstrem, seperti suhu dan tekanan tinggi, untuk memicu reaksi dalam fluks cair atau fase uap yang mengembun dengan cepat. Proses ini sering disebut sebagai kimia “shake and bake” atau “heat and beat”.
Kategori Unggulan
Kami menyediakan beragam garam dengan kemurnian tinggi, termasuk nitrat, oksalat, halida, sulfat, karbonat, dan asetat, yang tersedia dalam bentuk anhidrat maupun terhidrasi.
Kami menyediakan beragam pilihan logam dan paduan berkemurnian tinggi dengan komposisi dan ukuran partikel yang bervariasi, bahkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan produksi Anda.
Kami menawarkan beragam produk oksida dan keramik dengan kemurnian tinggi, yang dihasilkan melalui teknik sintesis dan pemurnian khusus, serta memiliki ukuran partikel yang bervariasi.
Kami menawarkan rangkaian lengkap bahan nano anorganik dan logam, nanopartikel yang telah difungsionalisasi, serta perangkat bahan nano untuk memenuhi kebutuhan penelitian Anda.
Kecepatan reaksi dalam sintesis fase padat sangat penting untuk dikarakterisasi. Reaksi fase padat harus berlangsung hingga tuntas, karena teknik pemurnian padatan yang terbentuk sangat terbatas. Laju reaksi fase padat bergantung pada kondisi reaksi, termasuk sifat struktural, bentuk, dan luas permukaan reaktan, laju difusi, serta sifat termodinamika yang terkait dengan nukleasi/reaksi. Sifat kimia dan fisik bahan akhir ditentukan oleh prekursor kimia dan teknik persiapan.
Teknik persiapan modern untuk reaksi fase padat tidak terbatas pada variasi metode keramik. Dalam metatesis fase padat, reaksi senyawa logam dipicu oleh sumber energi (misalnya, nyala api, ball mill) dan berlanjut berkat panas yang dilepaskan selama pembentukan produk dan produk sampingan. Metode sol-gel memanfaatkan larutan pekat atau koloid (yang disebut ‘sol’), yang secara berurutan dipanaskan, dikeringkan, dan dibiarkan mengendap untuk membentuk gel, lapisan, dan nanomaterial. Metode solvothermal melibatkan pemanasan larutan dalam wadah tertutup bertekanan pada suhu di atas titik didih standar pelarut organik yang dipilih; jika pelarutnya adalah air, metode ini disebut metode hidrotermal. Banyak metode sintesis di mana bahan padat terbentuk, seperti deposisi fase uap, interkalasi, pertumbuhan kristal tunggal, dan sintesis nanomaterial, dapat diklasifikasikan sebagai sintesis fase padat.
Kunjungi fitur pencarian dokumen kami untuk mendapatkan lembar data, sertifikat, dan dokumentasi teknis.
Artikel Terkait
- Review solubility rules for common ionic compounds in water, including calcium carbonate, barium sulfate, and sodium sulfate, using the provided chart.
- Learn how activated carbon is working as a catalyst support and its advantage.
- The three types of magnetic behaviors are paramagnetism where unpaired electrons are random, ferromagnetism where unpaired electrons align, and antiferromagnetism where unpaired electrons align opposite of one another.
- Today, near-room-temperature refrigeration is almost entirely based on a vapor-compression refrigeration cycle.
- Gas sorption analysis aids in materials science and consumer product development.
- Lihat Semua (37)
Temukan Artikel dan Protokol Lainnya
Bagaimana Kami Dapat Membantu
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan ajukan permintaan
bantuan pelanggan atau hubungi tim layanan pelanggan kami:
Kirim email ke custserv@sial.com
atau hubungi +1 (800) 244-1173
Dukungan Tambahan
- Pencarian Kromatogram
Gunakan fitur Pencarian Kromatogram untuk mengidentifikasi senyawa tak dikenal dalam sampel Anda.
- Kalkulator & Aplikasi
Web Toolbox - alat dan sumber daya penelitian sains untuk kimia analitik, ilmu hayati, sintesis kimia, dan ilmu material.
- Permohonan Dukungan Pelanggan
Dukungan pelanggan termasuk bantuan dengan pesanan, produk, akun, dan masalah teknis situs web.
- Pertanyaan yang Sering Diajukan
Silakan telusuri bagian Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) kami untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan umum mengenai produk dan layanan kami.