Pengujian Patogen & Pembusukan
Pengujian patogen digunakan untuk mengidentifikasi organisme patogen di lingkungan manufaktur, bahan atau produk jadi yang dapat membahayakan konsumen. Jenis patogen meliputi strain bakteri, virus, jamur, atau parasit tertentu yang dapat menyebabkan penyakit pada inangnya. Pengujian patogen dilakukan secara terus menerus selama proses produksi mulai dari bahan baku hingga penyaringan produk jadi untuk memastikan keamanan konsumen dan tunduk pada pedoman peraturan keamanan pangan yang ketat.
Kategori Unggulan
Temukan media kultur mikroba berkualitas tinggi. Pilih dari opsi dehidrasi atau siap pakai, yang memenuhi standar industri dan persyaratan peraturan.
Pengujian patogen merupakan komponen utama dan faktor penentu keberhasilan dalam program keamanan pangan dan pengendalian proses yang efektif. Jelajahi berbagai macam produk skrining patogen kami yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Jelajahi berbagai macam bahan baku media kultur dan suplemen kami untuk tujuan mikrobiologi. Semua bahan baku dan suplemen media kultur kami aman untuk ditangani dan memastikan kinerja yang optimal.
Koleksi sistem pengujian kami meliputi media kultur alternatif dan cepat untuk hasil pengujian organisme indikator yang cepat dan dapat diandalkan dengan metode yang efisien waktu.
Metode Deteksi Patogen
- Metode pengayaan dan pelapisan berbasis kultivasi konvensional dan solusi pelapisan cepat<
- Metode media yang siap pakai
- Teknologi ELISA dan immunoassay
- PCR dan deteksi molekuler
- Tes aliran lateral
Organisme Indikator
Sementara pengujian patogen mencari patogen tertentu, pengujian organisme indikator mencari untuk memverifikasi sanitasi dan keamanan secara keseluruhan. Indikator mikroba adalah mikroorganisme yang belum tentu patogen tetapi mengindikasikan potensi adanya patogen. Mendeteksi organisme indikator berarti produk telah terpapar pada kondisi yang dapat meningkatkan risiko kontaminasi patogen. Patogen bisa jadi sulit dideteksi. Oleh karena itu, uji organisme indikator sering digunakan sebagai metode tambahan untuk menilai kondisi higienis suatu produk atau lingkungan produksi.
Pengujian Pembusukan Mikroba
Pengujian pembusukan mikroba adalah proses penentuan keberadaan mikroorganisme pembusuk yang menyebabkan kerusakan produk, yang mempengaruhi kualitas dan keamanan. Mikroorganisme pembusuk termasuk bakteri Gram positif dan Gram negatif, serta ragi dan kapang. Mikroorganisme pembusuk tidak bersifat patogen, tetapi dapat mengubah sifat fisik, seperti tekstur, bau, rasa, dan warna, atau sifat kimiawi suatu produk sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Pembusukan dapat terjadi pada setiap tahap di sepanjang rantai makanan dan perlu menjadi bagian dari kontrol kualitas mikrobiologis. Persyaratan pengujian bervariasi dari satu industri ke industri lainnya, tergantung pada parameter pembusukan yang berbeda.
Kunjungi pencarian dokumen kami untuk mendapatkan lembar data, sertifikat, dan dokumentasi teknis.
Artikel Terkait
- An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.
- Food contaminated by microorganisms (bacteria and yeasts), viruses, and protozoa can cause severe disease.
- Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms
- Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
- Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS
- Lihat Semua (43)
Protokol Terkait
- Comparison of MC-Media Pad® with different convenience solution products for indicator organism testing
- Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.
- Learn about ISO 21528 standards for detecting and enumerating Enterobacteriaceae in food and animal feed. Enhance safety and compliance with food production.
- EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.
- Food-borne pathogens Salmonella is commonly evaluated in manufacturing of peanut butter and other food products.
- Lihat Semua (11)
Temukan Artikel dan Protokol Lainnya
Bagaimana Kami Dapat Membantu
Jika ada pertanyaan, silakan kirimkan permintaan dukungan pelanggan atau hubungi tim layanan pelanggan kami:
Email custserv@sial.com