Pengujian Permukaan & Personel
Pengujian permukaan dan personel merupakan metode untuk mengumpulkan, mendeteksi, dan mengidentifikasi tingkat berbagai mikroorganisme guna memantau efisiensi prosedur desinfeksi di area produksi kritis dan non-kritis. Standar higiene di lingkungan produksi berkaitan langsung dengan keamanan mikrobiologis dan kualitas produk jadi. Untuk melindungi konsumen, beberapa lembaga pemerintah telah mengembangkan metode, termasuk EU cGMP, Panduan Aseptik FDA AS, dan USP <1116>, yang berlaku untuk mengatur industri seperti farmasi, kosmetik, makanan, dan minuman.
Kategori Unggulan
Temukan berbagai jenis alat pengambil sampel udara serbaguna yang didasarkan pada prinsip-prinsip berbeda untuk solusi teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dirancang khusus untuk industri makanan, ruang bersih, area berbahaya, dan lainnya.
Pemantauan kebersihan bertujuan untuk memverifikasi keefektifan rutinitas sanitasi Anda dengan menggunakan metode seperti pengujian ATP, pengujian NAD, pengujian protein, atau pengambilan sampel dengan swab untuk penerapan HACCP pada makanan dan minuman serta pengujian mikrobiologi ganja.
Pemantauan Permukaan Konvensional
Untuk memastikan keamanan suatu produk, pemantauan kebersihan permukaan di area produksi, seperti meja, dinding, atau pintu, serta di dalam isolator dan ruang bersih, sangatlah penting. Permukaan dan area tersebut harus bebas dari mikroorganisme guna mengurangi risiko kontaminasi silang, yang dapat membuat produk tidak aman untuk digunakan atau dikonsumsi.
Lingkungan aseptik dan terkendali memerlukan pemantauan rutin melalui metode pengambilan sampel permukaan. Permukaan datar dapat diambil sampelnya dengan menekan pelat kontak atau slide pada permukaan dengan tekanan yang seragam dan stabil selama beberapa detik. Pelat atau slide sampel kemudian diinkubasi agar mikroorganisme tumbuh, sebelum menghitung jumlah kultur bakteri yang tumbuh. Kondisi inkubasi bervariasi tergantung pada komposisi mikroflora dan persyaratan regulasi. Permukaan melengkung dan area yang sulit dijangkau dapat dipantau dengan metode tes swab.
Pemantauan Permukaan Cepat
Produsen yang membutuhkan hasil cepat dapat menggunakan metode cepat untuk mengukur residu mikroba setelah sanitasi dan sebelum operasi. Metode tersebut meliputi uji berbasis kolorimetri yang tidak memerlukan alat, atau swab pengambilan sampel yang memerlukan pembaca alat seperti luminometer. Kebutuhan akan metode pengendalian kualitas yang cepat sangat tinggi di industri makanan dan minuman. Hal ini disebabkan oleh sifat produk yang mudah busuk, serta di industri lain untuk memenuhi permintaan produksi yang terus meningkat.
Pemantauan Personel
Pemantauan personel dilakukan untuk memastikan terpeliharanya lingkungan yang steril. Sebagian besar kontaminasi di dalam fasilitas dapat ditelusuri ke manusia yang bekerja di ruang bersih. Prosedur khusus untuk mengenakan pakaian pelindung dan melakukan sterilisasi harus diikuti oleh personel sebelum masuk dan keluar dari ruang bersih aseptik.
Kunjungi fitur pencarian dokumen kami untuk mendapatkan lembar data, sertifikat, dan dokumentasi teknis.
Artikel Terkait
- Explore our range of contact plates and swabs for microbiological testing. Ideal for environmental monitoring in cleanrooms and controlled areas, our products ensure reliable surface and personnel testing to minimize contamination risks.
- The ICR swabs and ICR contact plates are designed for environmental monitoring i.e., detection and enumeration of microbial contamination on dry, flat, and hard-to-access surfaces in cleanrooms and isolators.
- Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
- IsoBag® ease the environmental monitoring workflow in aseptic production isolator
- Lihat Semua (4)
Temukan Artikel dan Protokol Lainnya
Bagaimana Kami Dapat Membantu
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan ajukan permintaan
bantuan pelanggan atau hubungi tim layanan pelanggan kami:
Kirim email ke custserv@sial.com
atau hubungi +1 (800) 244-1173
Dukungan Tambahan
- Kalkulator & Aplikasi
Web Toolbox - alat dan sumber daya penelitian ilmiah untuk kimia analitik, ilmu hayati, sintesis kimia, dan ilmu material.
- Permohonan Dukungan Pelanggan
Dukungan pelanggan termasuk bantuan dengan pesanan, produk, akun, dan masalah teknis situs web.
- Pertanyaan yang Sering Diajukan
Silakan telusuri bagian Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) kami untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan umum mengenai produk dan layanan kami.