Bahan Acuan Bersertifikat
Kami menawarkan beragam Bahan Acuan Bersertifikat (CRMs) untuk berbagai aplikasi pengujian, termasuk analisis toksikologi forensik dan klinis, pengujian diagnostik, pemantauan obat terapeutik, pengujian Cannabis, analisis lingkungan, penelitian farmasi, serta pengujian makanan dan minuman.
Rangkaian Bahan Acuan Bersertifikat (CRM) Supelco® kami diproduksi sesuai dengan ISO 17034 dan dikarakterisasi sesuai dengan ISO/IEC 17025. Merek Bahan Acuan Bersertifikat (CRMs) milik kami meliputi Cerilliant®, Certipur®, dan TraceCERT®. Kami juga mendistribusikan CRM dari produsen yang diakui secara internasional seperti NIST, National Research Council of Canada (NRC), JRC, Paragon Scientific (sekarang LGC), dan Whitehouse Scientific.
Produk kami meliputi:
- CRM organik dan anorganik untuk platform pengujian kromatografi, spektrometri massa, NMR kuantitatif, ICP, dan AAS.
- CRM matriks lingkungan untuk parameter pengujian seperti alkalinitas, BOD, kalibrasi pH, kekeruhan, dan pengendalian mutu (QC) tanah.
- CRM untuk berbagai aplikasi, termasuk bahan baku industri, spektroskopi, pemantauan udara, kimia klinis, sifat fisik, serta pengujian pangan dan pertanian.
Products
Sumber Daya Produk Terkait
- Brosur: Mencapai Keunggulan dalam Kalibrasi dengan Aquastar® dan Certipur®—Bahan Acuan Bersertifikat Berkualitas Tinggi
Rangkaian produk CRM Aquastar® dan Certipur® kami, yang mencakup standar Karl Fischer (KF), standar kalibrasi buffer pH, standar volumetrik, standar konduktivitas, standar unsur tunggal AAS, standar unsur tunggal IC, serta standar unsur tunggal dan multi-unsur ICP, diproduksi sesuai dengan ISO 17034 dan dikarakterisasi sesuai dengan ISO/IEC 17025 di Darmstadt (Jerman).
- Artikel: Cara Memilih Tingkat Kualitas Bahan Acuan yang Tepat
Choose ideal reference materials for analytical testing needs, whether for calibration or quantitative analysis, ensuring accuracy and reliability.
- Artikel: Alur Kerja Lengkap untuk Analisis Terpen Ganja yang Komprehensif
Terpen adalah sekelompok senyawa yang bertanggung jawab atas aroma atau wangi khas bunga ganja. Upaya para konsumen ganja untuk menemukan aroma atau efek yang diinginkan menjadikan penentuan profil terpen suatu varietas ganja menjadi hal yang penting.