Peralatan kaca
Kimia laboratorium sangat bergantung pada peralatan kaca untuk mencampur, memisahkan, mengembunkan, atau menampung serta memanipulasi bahan kimia beserta lingkungannya guna menciptakan kondisi reaksi yang diinginkan. Mulai dari ampul hingga labu ukur dan sistem distilasi lengkap, kami menyediakan peralatan kaca kimia Aldrich® yang sesuai dengan kebutuhan analitis Anda. Kunjungi toko peralatan kaca kami untuk menemukan semua yang Anda butuhkan.
KATEGORI POPULER
Peralatan Laboratorium Kaca Umum
Baik kebutuhan Anda terkait merek (Pyrex, Corning) maupun terkait aplikasi (peralatan kaca distilasi), Anda dapat yakin bahwa kami menyediakan peralatan kaca berkualitas tertinggi.
Telusuri portofolio kami untuk melihat beragam pilihan peralatan kaca yang tersedia dalam berbagai ukuran dan kapasitas.
- Gelas ukur kaca borosilikat (berskala dan tanpa skala) dengan corong tuang, dinding seragam standar, dan dasar datar sangat cocok untuk pekerjaan laboratorium rutin Anda.
- Silinder ukur Aldrich® essentials diproduksi menggunakan kaca borosilikat bening dengan alas heksagonal yang aman sehingga mencegah silinder terguling dari meja.
- Desikator kaca netral dengan dinding tebal, flensa yang digiling, pelat porselen berlubang di bagian bawah, serta tutup, sangat cocok untuk aplikasi laboratorium dasar Anda.
- Cawan kaca borosilikat dengan cerat (opsional) untuk memudahkan penuangan cairan dapat digunakan sebagai cawan kristalisasi. Selain itu, kami menawarkan cawan Petri dari kaca soda-kapur bening (bagian bawah dan atas serasi) yang dapat digunakan kembali dan dapat disterilkan dengan autoklaf.
- Kami menyediakan berbagai jenis labu kaca borosilikat dengan kapasitas yang beragam: labu Erlenmeyer, labu saring (digunakan untuk penyaringan dengan corong Buchner dan cawan Gooch), labu rebus (dasar bulat dan dasar datar), serta labu ukur dengan sumbat polietilen.
- Tersedia dua varian tabung dari kaca borosilikat: tabung kultur berdasar bulat (dengan tutup fenolik hitam) dan tabung reaksi berdasar bulat yang dapat digunakan kembali tanpa pinggiran.
- Pipet volumetrik adalah pipet kaca borosilikat yang dapat digunakan kembali, yang dilengkapi tanda putih yang menunjukkan kapasitasnya untuk memudahkan Anda.
- Alat filtrasi membran kaca borosilikat bening yang populer digunakan dengan kertas saring 47 mm dan membran nilon untuk analisis udara, air, dan air limbah.
- Portofolio peralatan kaca Aldrich® Essentials yang baru mencakup berbagai peralatan laboratorium sehari-hari yang diproduksi sesuai standar kualitas tertinggi yang telah diharapkan pelanggan dari merek Sigma-Aldrich®. Gelas ukur, botol, silinder ukur, desikator, cawan, labu, dan tabung kami terbuat dari kaca borosilikat berkualitas tinggi untuk ketahanan, presisi, dan keandalan. Peralatan kaca volumetrik kami diproduksi sesuai standar ASTM dan ISO untuk melayani pasar global.
- Kaca PYREX® memiliki kekuatan dan stabilitas luar biasa, transparansi yang cemerlang, serta ketahanan kimia yang unggul sehingga mampu bertahan bahkan di lingkungan laboratorium yang paling berat sekalipun, menjadikannya mitra yang tak tergantikan bagi para ahli kimia dan peneliti selama lebih dari 100 tahun.
- DWK KIMBLE® menawarkan peralatan kaca esensial dan produk khusus yang terbuat dari kaca borosilikat ekspansi 33 dan kaca soda-kapur, termasuk botol media kaca dengan desain kokoh dan kejernihan yang ditingkatkan, labu volumetrik bermulut lebar untuk penggunaan berat, kit peralatan kaca skala mikro dan makro, tabung sentrifugasi kaca bening, serta tabung kultur kaca borosilikat sekali pakai.
- Kaca borosilikat 3.3 DWK DURAN® terkenal karena kualitasnya yang sangat konsisten dan dapat direproduksi, ketahanan kimia yang sangat tinggi, sifat inert, transparansi, suhu penggunaan yang tinggi, ekspansi termal minimal, serta ketahanan tinggi terhadap guncangan termal. Peralatan kaca DURAN® memenuhi persyaratan kaca netral Tipe 1 USP/EP/JP yang sesuai untuk digunakan oleh industri farmasi.
- DWK WHEATON® adalah merek terkemuka dalam solusi wadah premium untuk aplikasi ilmiah, industri, dan pengemasan, yang ditandai dengan pengalaman puluhan tahun dalam produksi dan penyesuaian wadah kaca serta plastik.
- Ace Glass adalah pemimpin dan inovator dalam pembuatan peralatan kaca ilmiah premium, peralatan laboratorium, dan alat-alat kaca.
- BRAND® merancang produk peralatan kaca yang sederhana, praktis, dan efisien untuk penanganan cairan dan ilmu hayati. Alat ukur volumetrik BLAUBRAND® menawarkan tingkat kesempurnaan teknis yang tinggi, terbuat dari kaca yang sangat tahan terhadap hampir semua zat kimia – suatu prasyarat penting untuk presisi yang tahan lama. Produk peralatan kaca berkualitas premium "Made in Germany" dari BRAND® telah menetapkan standar kualitas di laboratorium di seluruh dunia.
- Synthware® Glass menawarkan peralatan kaca sintesis organik berkualitas tinggi. Semua peralatan kaca mereka diproduksi dari kaca borosilikat ekspansi 33 dan memenuhi semua persyaratan ASTM yang berlaku.
Layanan Peralatan Kaca Khusus dan Perbaikan
Pusat kaca kami berfungsi sebagai pusat keunggulan dan inovasi dalam desain dan pembuatan peralatan kaca bagi para ahli kimia di seluruh dunia.
Latar belakang kimia kami yang luas serta kolaborasi berkelanjutan antara ahli kimia dan pengrajin kaca, memberikan kami wawasan unik dalam desain peralatan kaca. Kami menyediakan evaporator rotari Buchi, labu bulat berleher tiga, labu gas berbentuk kerucut, dan peralatan kaca Corning. Selain itu, kami juga membuat wadah khusus (dengan kapasitas 10 mL hingga 100 L), alat distilasi, kondensor berjaket ganda, manifold, kolom berjaket perak, dan adaptor khusus yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.
Hemat uang dan waktu dengan menggunakan Layanan Perbaikan kami:
Kirimkan kebutuhan khusus dan desain Anda melalui email langsung ke Pusat Kaca kami di aldglass@milliporesigma.com, atau hubungi kami di (AS) 414-438-3850 Extn 2039 (atau hubungi kantor penjualan setempat) untuk konsultasi khusus.
Waktu penyelesaian pesanan kami biasanya 3-7 hari kerja setelah pesanan diterima.
- Para ahli pembuat kaca tingkat master dan senior kami, dengan pengalaman gabungan lebih dari 90 tahun, bekerja sama dengan para ahli kimia dalam hal aplikasi dan desain untuk mendukung kebutuhan peralatan kaca Anda.
- Kami memperbaiki peralatan kaca laboratorium Anda ke konfigurasi aslinya, yang membantu meminimalkan limbah dan mengurangi biaya.
- Kami memproduksi peralatan kaca khusus apa pun yang dibutuhkan oleh ahli kimia untuk sintesis dan penelitian, mulai dari skala mikro hingga kapasitas pabrik percontohan.
Sumber Daya Terkait
- Buletin Teknis: Saran untuk Membersihkan Peralatan Kaca
Teknik laboratorium yang baik menuntut penggunaan peralatan kaca yang bersih, karena pekerjaan yang dilakukan dengan sehati-hati apa pun dapat menghasilkan hasil yang keliru jika menggunakan peralatan kaca yang kotor. Dalam segala keadaan, peralatan kaca harus bersih secara fisik; harus bersih secara kimiawi; dan dalam banyak kasus, harus bersih secara bakteriologis atau steril. Seluruh peralatan kaca harus benar-benar bebas dari lemak. Kriteria kebersihan yang paling aman adalah basahnya permukaan secara merata oleh air suling.
- Buletin Teknis: Penggunaan Peralatan Kaca Laboratorium yang Aman
Peralatan kaca laboratorium tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran, seperti wadah, labu, botol, wadah penyimpanan, tabung, dan sebagainya, serta digunakan dalam berbagai aplikasi. Di bawah ini, kami telah merangkum bahaya utama yang terkait dengan peralatan kaca laboratorium, serta langkah-langkah pencegahan yang harus diambil untuk mengurangi risiko cedera.
- Buletin Teknis: Uraian tentang Kaca Merek Pyrex® 7740 yang Digunakan dalam Peralatan Laboratorium Corning
Dari ratusan jenis kaca komersial yang diproduksi, kaca borosilikat dengan Kode No. 7740 merupakan yang paling mendekati kaca ideal untuk sebagian besar aplikasi laboratorium. Dengan perawatan yang tepat, kaca ini mampu menahan hampir semua suhu yang digunakan dalam kegiatan laboratorium biasa. Kaca ini sangat tahan terhadap serangan bahan kimia. Koefisien muai termalnya yang rendah memungkinkan kaca ini diproduksi dengan dinding yang tebal, sehingga memberikan kekuatan mekanis sekaligus mempertahankan ketahanan panas yang memadai. Selain itu, kaca ini dapat diproses dengan lebih mudah dibandingkan kebanyakan kaca lainnya, sehingga menjadikannya lebih ekonomis.
- Buletin Teknis: Uraian tentang Kaca Soda-Kapur yang Digunakan dalam Peralatan Laboratorium Corning
Kaca Soda-Kapur. Kode No. 0215. Digunakan untuk Kaca Flint
- Buletin Teknis: Panduan Pemilihan dan Penggunaan Peralatan Laboratorium dari Kaca Fritted
Tersedia hingga lima tingkat porositas yang berbeda pada produk fritted ware, sehingga endapan dengan berbagai ukuran dapat disaring pada kecepatan maksimum tanpa mengorbankan tingkat retensi.
- Ground-glass Joint Tutorial
Ground-glass joint assembly involves threading, sealing, and safe disassembly without clamps.