Merck
BerandaLayananPerangkat lunak dan platform digitalPerangkat Lunak Pencatatan Uji Elektronik M-Trace®
Perangkat Lunak Pencatatan Uji Elektronik M-Trace®
Perangkat Lunak & Aplikasi Seluler M-Trace® adalah pendamping Pengendalian Kualitas (QC) Digital yang sesuai dengan 21 CFR Bagian 11 untuk Pengujian Sterilitas, guna memastikan keterlacakan data yang andal dan efisien! Tonton video-videonya untuk mengetahui lebih lanjut, dan lihat bagaimana pengujian sterilitas yang sepenuhnya dapat dilacak, andal, dan efisien—yang dilakukan dengan bantuan perangkat lunak M-Trace®—dapat diterapkan di lokasi Anda.
Kenali pendamping QC digital M-Trace® Anda
Cobalah uji sterilitas menggunakan larutan M-Trace®
Mengatasi Kesenjangan dalam Pengujian Sterilitas: Ketertelusuran dan Kepatuhan terhadap 21 CFR Bagian 11
Dengan memberikan panduan langkah demi langkah dan merekam data secara otomatis secara real-time, sistem M-Trace® menawarkan cara yang praktis dan andal untuk memenuhi persyaratan regulasi terkait ketertelusuran dan integritas data.
  • Hubungkan perangkat lunak M-Trace® ke pompa Steritest® Symbio yang Anda miliki saat ini
  • Jalankan perangkat lunak ini dari komputer mana pun menggunakan sistem manajemen pengguna terpusat untuk Microsoft Windows
  • Manfaatkan kepatuhan yang ditingkatkan terhadap 21 CFR Bagian 11 berkat fungsi jejak audit
  • Pastikan keterlacakan penuh dan kepatuhan regulasi melalui pencatatan data secara real-time, otomatis, dan lengkap untuk setiap uji sterilitas Anda
  • Tingkatkan keamanan proses dengan alur kerja yang dipandu dan peringatan penyimpangan
  • Tingkatkan efisiensi dengan menghilangkan dokumentasi berbasis kertas dan mendigitalkan proses pencatatan serta peninjauan
  • Memudahkan pengendalian otomatis pompa Steritest® Symbio Anda dan konektivitas yang lebih baik antara data pengujian Anda dengan lingkungan TI laboratorium Anda (satu perangkat lunak tunggal untuk mengendalikan semua pompa Anda)
  • Sederhanakan pelatihan operator dengan instruksi real-time yang komprehensif
Dapatkan kendali penuh atas seluruh alur kerja Pengujian Sterilitas Anda
Pembuatan alur kerja pengujian sterilitas menggunakan perangkat lunak M-Trace
Digitalisasikan Alur Kerja Anda
Digitalisasikan SOP Anda dengan membuat Master Test Records (MTR) yang sepenuhnya dapat disesuaikan, yang akan memandu Anda melalui alur kerja.
Aplikasi seluler M-Trace®
Hubungkan informasi mengenai sampel, bahan habis pakai, titik pengujian, atau perangkat, serta hasil pengujian dari laboratorium atau di mana pun menggunakan Aplikasi Seluler M-Trace®.
Konfirmasikan semua langkah pengujian sterilitas Anda melalui perintah suara
Pastikan pelaksanaan langkah kerja telah dilakukan dengan benar, baik melalui perintah suara maupun komunikasi antar-mesin, agar dokumentasi dapat dilakukan secara real-time saat tangan Anda sedang sibuk dengan tugas-tugas lain.
Peroleh parameter pompa Steritest Symbio untuk memantau proses Anda
Peroleh parameter instrumen seperti kecepatan pompa atau tekanan dari instrumen seperti pompa Steritest® Symbio.
Buat laporan pengujian sterilitas digital Anda secara otomatis
Sebuah laporan lengkap secara otomatis dibuat, yang memuat seluruh informasi mengenai bahan habis pakai yang digunakan, insiden yang terjadi, serta konfirmasi bahwa setiap langkah kerja telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
Sistem manajemen pengguna yang sesuai dengan 21 CFR Bagian 11
Tentukan peran dan hak akses pengguna dalam sistem manajemen pengguna yang komprehensif dan praktis serta sesuai dengan 21 CFR Bagian 11.
Produk Terkait
Loading
TEMUKAN PERANGKAT LUNAK CATATAN UJI ELEKTRONIK M-TRACE®
Hubungi kami untuk demo atau informasi lebih lanjut mengenai Perangkat Lunak Catatan Pengujian Elektronik M-Trace® yang baru.
Cukup isi dan kirimkan formulir di bawah ini.
Sumber Daya Produk Terkait
Brosur Mtrace
Brosur: Pemahaman yang lebih mendalam tentang Perangkat Lunak Catatan Pengujian Elektronik M-Trace® kami
Dapatkan informasi lebih rinci dan pelajari bagaimana uji sterilitas yang sepenuhnya dapat dilacak, andal, dan efisien—yang dilakukan dengan bantuan perangkat lunak M-Trace® kami—dapat diterapkan di lokasi Anda. 
Unduh Sekarang
Lembar Data Mtrace
Lembar Data: Informasi teknis mengenai solusi M-Trace® kami
Dapatkan informasi teknis tambahan mengenai alat bantu QC digital Anda untuk pengujian sterilitas dan proses-proses terregulasi lainnya.
Unduh Sekarang 
Perangkat Lunak Mtrace
Laporan Teknis: Perangkat Lunak Catatan Uji Elektronik M-Trace® dan Kepatuhan terhadap Peraturan
Dapatkan akses ke analisis terperinci terkait kepatuhan perangkat lunak M-Trace® kami terhadap 21 CFR Bagian 11.
Unduh Sekarang 
Webinar Terkait
Seorang pria berpakaian jas lab putih sedang memegang ponsel pintar sambil mengamati sebuah troli yang berisi berbagai botol laboratorium dengan latar belakang biru.
Webinar: Mengatasi Kesenjangan dalam Pengujian Sterilitas: Ketertelusuran dan Kepatuhan terhadap 21 CFR Bagian 11
Simak penjelasan para ahli kami dan temukan manfaat apa saja yang bisa Anda peroleh dengan menggunakan solusi M-Trace® kami.
Seseorang yang mengenakan jas lab putih sedang mengamati model molekul atau untai DNA, dengan latar belakang digital berupa pola DNA dan data.
Webinar: Integritas Data di Laboratorium Pengendalian Mutu: Tanpa Pena, Tanpa Masalah
Pelajari bagaimana teknologi inovatif dan solusi digital dapat mengatasi tantangan integritas data di laboratorium Pengendalian Mutu mikrobiologi.