Merck
BerandaLayananPerangkat lunak dan platform digitalPerangkat Lunak Retrosintesis SYNTHIA®
Perangkat Lunak Retrosintesis SYNTHIA®
Penemuan di Ujung Jari Anda
Dikodekan oleh para ahli kimia dan dirancang oleh para ilmuwan komputer, SYNTHIA® memungkinkan para ilmuwan untuk dengan cepat menemukan jalur baru bagi molekul target baru maupun yang telah dipublikasikan.
Dikembangkan selama 21 tahun, platform perangkat lunak berbasis SaaS ini merancang rute sintesis menggunakan aturan yang dikodekan oleh para ahli berdasarkan transformasi kimia yang telah teruji. Dengan katalog lebih dari 12 juta bahan awal dan blok bangunan yang tersedia secara komersial, SYNTHIA® memberikan akses ke portofolio kimia yang luas.
SYNTHIA® Lab
Bayangkan sebuah dunia di mana setiap laboratorium, terlepas dari ukuran atau anggaran, dapat mengakses teknologi retrosintesis canggih yang sama yang dipercaya oleh para ilmuwan terkemuka. Dengan diluncurkannya SYNTHIA® Lab, dunia tersebut kini semakin dekat dari sebelumnya.
SYNTHIA® Lab menghadirkan kekuatan perencanaan retrosintesis yang dibantu komputer kepada kelompok akademis dan tim penelitian nirlaba, sehingga memudahkan eksplorasi jalur sintesis baru, mempercepat penemuan, dan menginspirasi inovasi. SYNTHIA® Lab membantu Anda merancang rute yang kokoh dan kreatif untuk molekul baru maupun yang telah dipublikasikan—terlepas dari ukuran laboratorium Anda.
Segera Beralih dari Membayangkan Kemungkinan ke Menguji Kemungkinan yang Realistis​
Dengan perangkat lunak perencanaan retrosintesis yang telah tervalidasi di laboratorium ini, rancang dan rencanakan rute untuk molekul target secara sukses sesuai dengan kebutuhan Anda. ​
  • Pilih jenis analisis retrosintesis yang akan dilakukan dan molekul target dari senyawa yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui. ​
  • Sesuaikan parameter pencarian: tetapkan ambang batas harga, preferensi kelompok pelindung, fungsi penilaian, kondisi penghentian, dan banyak opsi lainnya. ​
  • Hubungkan langsung ke bahan awal yang tersedia secara komersial dan sudah diketahui beserta informasi harganya, dan/atau sertakan inventaris khusus Anda (sedang dalam proses paten). ​
  • Saring, urutkan, bandingkan, dan analisis jalur kustom dengan mudah dengan melihat struktur molekul terperinci atau grafik untuk menjelajahi rute paling hemat biaya menuju target kimia.
Perangkat Lunak Retrosintesis SYNTHIA®
Ikon panah ganda yang melambangkan kemajuan ke depan dan desain rute yang sederhana dalam antarmuka perangkat lunak SYNTHIA™.
MENYEDERHANAKAN PERANCANGAN RUTE
Pindai ratusan jalur secara cepat dan efisien untuk membantu
Anda mengidentifikasi opsi terbaik sesuai dengan kebutuhan Anda.
Ikon yang menampilkan kaca pembesar di atas grafik, melambangkan analisis data dan pemeriksaan mendetail untuk menghemat waktu dengan perangkat lunak SYNTHIA™.
HEMAT WAKTU DAN KURANGI BIAYA
Jelajahi rute paling efisien secara biaya menuju molekul target Anda
dengan opsi visualisasi dan penyaringan terkini.
Ikon tiga roda gigi yang saling bertautan, yang melambangkan bahwa proyek Anda akan berjalan lancar layaknya mesin yang dilumasi dengan baik di dalam Perangkat Lunak Retrosintesis SYNTHIA™.
MEMENUHI KEBUTUHAN PROYEK
Sesuaikan parameter pencarian dengan mudah untuk mengesampingkan atau menonjolkan
reaksi, reagen, atau kelas molekul.
Ikon yang menggambarkan sebuah bintang sebagai lambang ide-ide baru yang terkait dengan perangkat lunak SYNTHIA™.
MENGHASILKAN IDE-IDE BARU DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jelajahi metode sintesis yang unik dan inovatif yang mungkin belum Anda ketahui
untuk membangun molekul yang Anda inginkan.
Ikon keranjang belanja dengan latar belakang ungu, yang menggambarkan fitur untuk membuat keranjang belanja di dalam perangkat lunak SYNTHIA™ yang terintegrasi dengan katalog SigmaAldrich.
BUAT DAFTAR BELANJA DENGAN CEPAT
Buatlah dengan mudah daftar bahan baku yang tersedia di pasaran untuk sintesis Anda.
Temukan Lebih Banyak Lagi dengan Perangkat Lunak Retrosintesis SYNTHIA®​
Rasakan sendiri bagaimana perangkat lunak retrosintesis SYNTHIA® meningkatkan keahlian Anda, menghemat waktu, dan mengurangi biaya sintesis. ​
​Kami menawarkan paket lisensi yang dapat disesuaikan dan dukungan yang komprehensif. Hubungi kami sekarang untuk mengetahui lebih lanjut.​
Catatan Aplikasi Teknis
Artikel Jurnal Eksternal yang Telah Terbukti dan Dipublikasikan 
Dalam validasi laboratorium yang berhasil terhadap perangkat lunak desain retrosintesis, SYNTHIA® menemukan jalur sintesis yang kokoh dan andal yang mengurangi jumlah langkah sintesis, meningkatkan hasil, dan menurunkan biaya baik untuk target yang sudah dikenal maupun yang baru.
Sumber Daya Terkait
Tangkapan layar
Video Terkait
Perpustakaan Jalur Bersama SYNTHIA®