Merck
BerandaDukunganKalkulator & AplikasiKonverter Satuan Laju Aliran
Konverter Satuan Laju Aliran
Laju aliran volumetrik suatu fluida didefinisikan sebagai volume fluida yang melewati suatu luas penampang tertentu per satuan waktu. Luas penampang adalah luas area yang dilalui oleh fluida. Laju aliran volumetrik terkadang diukur dalam satuan "sentimeter kubik standar per menit" (sccm). Untuk aliran melalui tabung, laju aliran tersebut bersifat konstan. Rumus untuk laju aliran volumetrik adalah sebagai berikut:
Q=V/t
Q adalah laju aliran
V adalah volume
t adalah waktu
Gunakan kalkulator berikut untuk mengonversi laju aliran volumetrik yang diketahui ke berbagai satuan.