Alat Nomogram Tekanan-Suhu
Perkiraan Titik Didih dan Tekanan Uap
Gunakan kontrol interaktif di atas untuk menyederhanakan perhitungan dan meningkatkan efisiensi kebutuhan distilasi atau penguapan Anda.
Alat Nomogram Tekanan-Suhu kami merupakan penerapan persamaan Clausius-Clapeyron, yang mengasumsikan bahwa kalor penguapan konstan dalam rentang tekanan tertentu. Persamaan Antoine mengatasi asumsi ini dengan menggunakan data empiris untuk setiap cairan unik yang dipertimbangkan.
Masukkan tekanan dan suhu dalam salah satu dari lima satuan tekanan (atmosfer, bar, kilopascal, pon per inci persegi, atau milimeter merkuri) dan lima satuan suhu (derajat Celcius, Kelvin, Fahrenheit, Rankine, atau Réaumur).
Daftar Pustaka
- McQuarrie, D. A.; Simon, J. D. Matematika untuk Kimia Fisika. University Science Books; 2008.
- Goodman, J. M.; Kirby, P. D.; Haustedt, L.O. Tetrahedron Letters. 2000. 41, 9879-9882.
- Thomson, G. W. Chemical Reviews. 1946. 38 (1), 1-29.