Kalkulator Pengenceran Larutan
Larutan Encer dengan Molaritas yang Diketahui
Alat kalkulator pengenceran larutan ini menghitung volume larutan stok yang harus ditambahkan untuk mencapai volume dan konsentrasi yang ditentukan. Kalkulator ini menggunakan rumus M1V1 = M2V2, di mana "1" mewakili kondisi terkonsentrasi (yaitu, molaritas dan volume larutan stok) dan "2" mewakili kondisi terencer (yaitu, volume dan molaritas yang diinginkan). Untuk menyiapkan larutan dengan molaritas tertentu berdasarkan massa, silakan gunakan Kalkulator Molaritas Massa. Untuk mengencerkan larutan asam atau basa pekat dengan kekuatan w/w% yang diketahui, silakan gunakan Kalkulator Molaritas Asam & Basa.
Temukan keseimbangan pH Anda dengan sistem penyangga biologis pHenomenal kami!