Cromatografia su strato sottile
La cromatografia su strato sottile (TLC) è un metodo basato sull'affinità utilizzato per separare i composti presenti in una miscela. La TLC è un metodo di separazione estremamente versatile, ampiamente utilizzato sia per l'analisi qualitativa che quantitativa dei campioni. La TLC può essere impiegata per analizzare praticamente qualsiasi classe di sostanze, tra cui pesticidi, steroidi, alcaloidi, lipidi, nucleotidi, glicosidi, carboidrati e acidi grassi.
Categorie in primo piano
È possibile scegliere tra le classiche piastre TLC con supporti in silice, alluminio, vetro e plastica, nonché tra piastre HPTLC, piastre TLC e HPTLC di grado MS e piastre PLC.
Ottieni separazioni precise grazie alla nostra ampia gamma di colonne HPLC. Migliora la ritenzione, la risoluzione e la selettività. Ordina oggi stesso.
La tua fonte di solventi: trova la soluzione più adatta alle tue esigenze con i marchi Supelco®, SigmaAldrich® e SAFC®, che coprono applicazioni analitiche, di laboratorio e biofarmaceutiche. Ordina online.
Scopri un'ampia gamma di acidi: Supelco® per l'analisi, Sigma-Aldrich® per i laboratori, SAFC® per il settore biofarmaceutico. Soluzioni su misura per esigenze diverse.
Nella TLC, la fase stazionaria è costituita da un sottile strato di materiale adsorbente, solitamente gel di silice o ossido di alluminio, applicato su una superficie inerte, tipicamente di vetro, plastica o alluminio. Il campione viene depositato su un’estremità della piastra TLC e questa viene collocata verticalmente in una camera chiusa contenente un solvente organico (fase mobile). La fase mobile risale la piastra per effetto delle forze capillari e i componenti del campione migrano per distanze diverse in base alle loro affinità differenziali per la fase stazionaria e quella mobile. Quando il solvente raggiunge la parte superiore della piastra, questa viene rimossa dalla camera di sviluppo e asciugata. I componenti separati appaiono come macchie sulla piastra e viene valutato il fattore di ritenzione (Rf) di ciascun componente.
Processo e principi della TLC
La TLC si basa sul principio classico della cromatografia, secondo cui i componenti di una miscela vengono separati tra una fase stazionaria fissa e una fase mobile liquida grazie alle affinità differenziali tra le due fasi.
Fattore di ritenzione (Rf) nella TLC
Il fattore di ritenzione (Rf) viene utilizzato per misurare il movimento dei composti lungo la piastra TLC. L’Rf è definito come la distanza percorsa da un singolo componente divisa per la distanza totale percorsa dal solvente. Il suo valore è sempre compreso tra zero e uno.
| Rf = | distanza percorsa dal componente |
| distanza percorsa dal solvente |
In generale, quanto più forte è il legame di un composto con l’adsorbente della fase stazionaria, tanto più lentamente migra verso l’alto lungo la piastra TLC. Poiché gli adsorbenti TLC sono tipicamente polari, i composti non polari tendono a spostarsi più rapidamente verso l’alto lungo la piastra, determinando valori di Rf più elevati, mentre i composti polari tendono a muoversi lentamente e presentano valori di Rf più bassi.
Applicazioni della TLC
La TLC è ampiamente utilizzata in numerosi settori industriali e campi di ricerca, tra cui l’industria farmaceutica, i test clinici, la tossicologia ambientale, l’analisi di alimenti, acqua e pesticidi, nonché nel settore cosmetico. Tra le applicazioni tipiche della TLC figurano:
- Analisi di residui di farmaci e antibiotici in campioni alimentari e ambientali
- Identificazione e quantificazione di coloranti, ingredienti, conservanti e edulcoranti nei prodotti alimentari e cosmetici
- Controllo di qualità e analisi di purezza delle formulazioni farmaceutiche
- Screening rapido e ad alta produttività prima dell’HPLC
- Verifica del completamento delle reazioni chimiche
Visita la nostra sezione di ricerca documenti per schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.
Articoli correlati
- In this article we present several HPTLC applications and analytical standards for ginsenosides.
- Discover the history of thin-layer chromatography (TLC) and its key milestones that have shaped analytical chemistry over the past century.
- HPTLC-MS was used to analyze stevioside and rebaudioside in artificial sweeteners, stevia plants, cola and isotonic drinks with a minimum of sample preparation.
- Thin layer chromatography (TLC), an analytical technique often used to separate and identify compounds present in a given mixture, can also be used to determine the purity of a particular substance within that mixture
- TLC plates, with silica gel, gypsum as binder, International Pharmacopoeia compliant, for identification of Atenolol and Chlorthalidone in tablets.
- Vedi tutto (19)
Protocolli correlati
- TLC separation relies on capillary forces to transport substances on a stationary phase after mobile phase transport.
- Powdered black pepper tested for pierine content follows USP guidelines using HPTLC and HPLC for dietary supplements.
- HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.
- Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.
- The modern thin-layer chromatography (TLC) offers advantages also in the field of cosmetics to quickly and simultaneously analyze samples with densitometric detection.
- Vedi tutto (13)
Scopri altri articoli e protocolli
Come possiamo aiutarti
In caso di domande, invia una richiesta
di assistenza oppure contatta il nostro team di assistenza clienti:
Invia un'e-mail all'indirizzo custserv@sial.com
oppure chiama il numero +1 (800) 244-1173
Assistenza aggiuntiva
- Ricerca cromatogramma
Utilizza la funzione "Ricerca cromatogramma" per identificare i composti sconosciuti presenti nel campione.
- Calcolatrici e app
Web Toolbox - strumenti e risorse di ricerca scientifica per la chimica analitica, le scienze della vita, la sintesi chimica e la scienza dei materiali.
- Richiesta di assistenza clienti
Assistenza clienti inclusa assistenza per ordini, prodotti, account e problemi tecnici del sito web.
- Domande frequenti
Consulta la nostra sezione "Domande frequenti" per trovare le risposte alle domande più comuni sui nostri prodotti e servizi.