Sintesi a stato solido
La sintesi allo stato solido, o metodo ceramico, è comunemente utilizzata per indurre una reazione chimica a partire da materiali di partenza solidi, al fine di formare un nuovo solido con una struttura ben definita. I prodotti finali includono materiali policristallini, monocristalli, vetri e materiali a film sottile, ampiamente utilizzati in applicazioni energetiche ed elettroniche.
I composti metallici a grana fine vengono miscelati, pellettizzati e riscaldati a una temperatura controllata per un determinato periodo di tempo. Alcuni composti metallici, come gli ossidi o i sali metallici, richiedono condizioni estreme, quali temperature e pressioni elevate, per innescare le reazioni in un flusso fuso o in una fase vapore a rapida condensazione. Questo processo viene spesso definito chimica “shake and bake” o “heat and beat”.
Categorie in primo piano
Offriamo un'ampia gamma di sali ad alta purezza, tra cui nitrati, ossalati, alogenuri, solfati, carbonati e acetati, disponibili sia in forma anidra che idrata.
Offriamo una vasta gamma di metalli e leghe ad alta purezza, disponibili in diverse composizioni e granulometrie, anche personalizzati in base alle vostre esigenze di ricerca e produzione.
Offriamo una vasta gamma di ossidi e ceramiche ad elevata purezza, ottenuti mediante tecniche specializzate di sintesi e purificazione e caratterizzati da diverse dimensioni delle particelle.
Offriamo una gamma completa di nanomateriali inorganici e metallici, nanoparticelle funzionalizzate e kit di nanomateriali per le vostre esigenze di ricerca.
È particolarmente importante caratterizzare la velocità di reazione nella sintesi allo stato solido. Le reazioni allo stato solido devono essere portate a termine, poiché le tecniche di purificazione dei solidi formati sono estremamente limitate. La velocità della reazione allo stato solido dipende dalle condizioni di reazione, tra cui le proprietà strutturali, la forma e l’area superficiale dei reagenti, la velocità di diffusione e le proprietà termodinamiche associate alla nucleazione e alla reazione. Le proprietà chimiche e fisiche dei materiali finali sono determinate dai precursori chimici e dalle tecniche di preparazione.
Le moderne tecniche di preparazione allo stato solido non si limitano alle varianti del metodo ceramico. Nella metatesi allo stato solido, le reazioni dei composti metallici vengono avviate da una fonte di energia (ad esempio, fiamma, mulino a sfere) e propagate dal calore rilasciato durante la formazione dei prodotti e dei sottoprodotti. I metodi sol-gel utilizzano una soluzione concentrata o colloidale (il «sol»), che viene successivamente riscaldata, essiccata e lasciata maturare per formare gel, rivestimenti e nanomateriali. I metodi solvotermici prevedono il riscaldamento di soluzioni in un recipiente chiuso e pressurizzato a temperature superiori al punto di ebollizione standard del solvente organico scelto; se il solvente è l’acqua, questo metodo viene denominato idrotermico. Molti metodi di sintesi in cui si forma un materiale solido, come le deposizioni in fase vapore, l’intercalazione, la crescita di monocristalli e le sintesi di nanomateriali, possono essere classificati come sintesi allo stato solido.
Visita la nostra sezione di ricerca documenti per schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.
Articoli correlati
- Review solubility rules for common ionic compounds in water, including calcium carbonate, barium sulfate, and sodium sulfate, using the provided chart.
- Learn how activated carbon is working as a catalyst support and its advantage.
- The three types of magnetic behaviors are paramagnetism where unpaired electrons are random, ferromagnetism where unpaired electrons align, and antiferromagnetism where unpaired electrons align opposite of one another.
- Today, near-room-temperature refrigeration is almost entirely based on a vapor-compression refrigeration cycle.
- Gas sorption analysis aids in materials science and consumer product development.
- Vedi tutto (33)
Scopri altri articoli e protocolli
Come possiamo aiutarti
In caso di domande, invia una richiesta
di assistenza clienti oppure contatta il nostro team di assistenza clienti:
Invia un'e-mail all'indirizzo custserv@sial.com
oppure chiama il numero +1 (800) 244-1173
Assistenza aggiuntiva
- Ricerca cromatogramma
Utilizza la funzione "Ricerca cromatogramma" per identificare i composti sconosciuti presenti nel campione.
- Calcolatrici e app
Web Toolbox - strumenti e risorse di ricerca scientifica per la chimica analitica, le scienze della vita, la sintesi chimica e la scienza dei materiali.
- Richiesta di assistenza clienti
Assistenza clienti inclusa assistenza per ordini, prodotti, account e problemi tecnici del sito web.
- Domande frequenti
Consulta la nostra sezione "Domande frequenti" per trovare le risposte alle domande più comuni sui nostri prodotti e servizi.