Merck
HomeProdottiAttrezzature di laboratorioPiattiPiastre di fondo piene MultiScreen®
Piastre di fondo piene MultiScreen®
Le micropiastre MultiScreen® sono disponibili in versione non sterile, a 96 e 384 pozzetti, nei colori trasparente, bianco, nero o naturale. Le micropiastre in polistirene sono comunemente utilizzate per analisi biochimiche, comprese applicazioni colorimetriche, luminescenti e fluorescenti (ad esempio, test di Bradford-Lowry o di luciferasi) eseguite di routine su lettori di micropiastre. Le micropiastre in polipropilene sono comunemente utilizzate per la conservazione di sostanze chimiche, acidi nucleici e proteine. Queste micropiastre possono essere impiegate anche per analisi colorimetriche e reazioni biochimiche di base.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Piastre in polistirene MultiScreen®
Il polistirene è un polimero altamente trasparente con eccellenti proprietà ottiche che lo rendono ideale per misurazioni ottiche di precisione. Le micropiastre MultiScreen® in polistirene sono attualmente disponibili come micropiastre non sterili a 96 pozzetti nei colori trasparente, bianco o nero.
  • Micropiastre trasparenti per saggi di assorbanza e colorimetrici
  • Micropiastre nere per saggi di luminescenza ad alto segnale e saggi di fluorescenza
  • Micropiastre bianche per saggi di luminescenza a segnale basso e saggi TR-FRET
Piastre MultiScreen® in polipropilene
Il polipropilene è caratterizzato da un’eccellente stabilità chimica e termica. È il polimero ideale per le micropiastre di conservazione. Le molecole polari, come le proteine o il DNA, si legano meno al polipropilene che al polistirene. Le micropiastre MultiScreen® in polipropilene sono attualmente disponibili come micropiastre non sterili nei formati standard da 96 e 384 pozzetti.
  • Biologicamente inerte
  • Ampia compatibilità chimica
  • Resistenza alle alte temperature da -196 °C a +121 °C
  • Le piastre con fondo a V presentano pozzetti conici per un migliore recupero del campione
  • Le piastre con fondo a U presentano pozzetti privi di spigoli vivi per una migliore sospensione
Piastre ELISA MultiScreen®
Il test immunoenzimatico (ELISA) è una tecnica analitica basata su piastre, progettata per rilevare e quantificare sostanze solubili quali peptidi, proteine, anticorpi e ormoni. Le micropiastre ELISA MultiScreen® sono realizzate in polistirene e disponibili nei formati a 96 pozzetti o in strisce da 8 pozzetti. Il formato a strisce da 8 pozzetti consente di utilizzare singole colonne di pozzetti in un test, anziché consumare l’intera micropiastra. Sono disponibili con superfici di legame medie o elevate per adattarsi al meglio alle esigenze dell’applicazione e delle molecole coinvolte.
  • Le piastre ad alta capacità di legame presentano una superficie in polistirene che è stata specificamente trattata per fornire una superficie idrofila che favorisca un maggiore legame proteico
  • Le piastre a media capacità di legame presentano una superficie in polistirene meno idrofila e sono quindi più adatte al rivestimento di proteine e peptidi non polari
Risorse correlate