Strumenti per la polimerizzazione
Un polimero è un materiale costituito da un gran numero di subunità ripetitive, denominate monomeri. La polimerizzazione è una reazione chimica dei monomeri che porta alla formazione di catene o reti polimeriche. Il progresso nelle tecnologie di polimerizzazione ha favorito lo sviluppo di polimeri con strutture e proprietà sempre più complesse, consentendo nuove ricerche nei settori biomedico, energetico ed elettronico. Le proprietà e le prestazioni dei polimeri dipendono in larga misura dai tipi di monomeri e dagli strumenti o dai metodi di polimerizzazione utilizzati per la sintesi.
Offriamo un'ampia selezione di strumenti di polimerizzazione per soddisfare le vostre diverse esigenze di ricerca:
|
|
|
La nostra gamma completa di monomeri consente la sintesi di una vasta varietà di polimeri con strutture, composizioni e proprietà diverse. La nostra offerta è organizzata in base ai gruppi funzionali; le principali categorie di monomeri includono acrilici, alcoli, epossidi e ammine.
Products
Polimerizzazione
radicalica controllata
La polimerizzazione radicalica controllata (CRP) consente un migliore controllo del peso molecolare, della distribuzione del peso molecolare, della funzionalità e della composizione del polimero. La CRP è adatta allo sviluppo di polimeri ben definiti con le proprietà desiderate. La CRP può essere utilizzata con un'ampia gamma di monomeri vinilici per ottenere polimeri con proprietà diverse per diverse applicazioni.
Esistono tre tecniche fondamentali di CRP:
- Polimerizzazione radicalica con trasferimento di atomi (ATRP)
- Polimerizzazione mediante trasferimento di catena per aggiunta/frammentazione reversibile (RAFT)
- Polimerizzazione mediata da nitrossidi (NMP)
Offriamo un portafoglio completo di monomeri vinilici e norbornenici, agenti RAFT, agenti ATRP e iniziatori NMP per diversi tipi di polimerizzazioni radicaliche controllate. Le revisioni tecniche e le informazioni di supporto per ciascun metodo sono disponibili nella nostra Guida alla polimerizzazione radicalica controllata.
Risorse correlate
- Opuscolo: Guida alla polimerizzazione radicalica controllata
La presente guida offre una panoramica di base sulle tecniche ATRP, RAFT e NMP, oltre alle relative procedure e alle informazioni sui prodotti necessari per l'utilizzo di tali tecniche.
- Applicazioni: iniziatori di radicali liberi
Un fotoiniziatore è un composto aggiunto specificatamente a una formulazione per convertire l'energia luminosa assorbita, sia essa luce UV o luce visibile, in energia chimica sotto forma di specie iniziatrici, ovvero radicali liberi o cationi.
- Articolo: Agenti RAFT per la sintesi di polimeri funzionalizzati ben definiti
Low-cost, high-purity RAFT Agents are vital for industrial RAFT polymerization. We supply effective agents for this technology.
- Articolo: RAFT – Come scegliere l’agente giusto per ottenere una polimerizzazione controllata
Find reversible addition–fragmentation chain transfer(RAFT) polymerization process, classes of RAFT agents & applications.
- Articolo: Agenti RAFT universali (commutabili) per copolimeri a blocchi ben definiti
Universal (Switchable) RAFT agents allow for the polymerization of both less activated and more activated monomers and are ideal for the synthesis of well-defined block copolymers.
- Articolo: Sintesi di copolimeri a blocchi mediante un radicale mediato da nitrossido
Block copolymer synthesis using a commercially available nitroxide-mediated radical polymerization (NMP) initiator
- High-Purity Monomers & Polymers for Ophthalmic Applications
We offer a continuously expanding selection of high-purity monomers and polymers for ophthalmic applications, along with a full range of initiators, crosslinkers, dyes, and solvents.
- Typical Procedures for Polymerizing via RAFT
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
- Convert to mPAGE™ Gels for Improved Results
RAFT polymerization uses commercial agents to control polymer properties without cytotoxic heavy metals like ATRP.
Webinar correlati
Esplorare approcci innovativi alla progettazione di nuovi comonomeri scindibili per vari scenari di copolimerizzazione e applicazioni.