Merck
HomeServiziSoftware e piattaforme digitaliPortale ChemisTwin™ e materiali di riferimento digitali (dRM)
Portale ChemisTwin™ e materiali di riferimento digitali (dRM)
Il portale ChemisTwin™, la prima piattaforma
digitale al mondo dedicata ai materiali di riferimento
Conferma senza sforzo le strutture dei composti e quantifica i campioni con pochi clic utilizzando il portale ChemisTwin™. Basata sui materiali di riferimento digitali (dRM), la nostra piattaforma web automatizza le analisi NMR e IR e garantisce affidabilità e coerenza dei risultati.
Sviluppati e convalidati dai nostri esperti di NMR e IR, i nostri dRM offrono maggiore praticità e affidabilità rispetto alle tradizionali librerie spettrali. Grazie all’accesso immediato al database dei dRM più aggiornato e affidabile, scoprite come il portale ChemisTwin™ può trasformare le vostre analisi di routine NMR e IR!
Vantaggi
  • Dati dRM affidabili, sviluppati da un fornitore di materiali di riferimento leader nel settore secondo gli standard ISO 9001.
  • Riduzione del tempo dedicato alle attività manuali quali la ricerca bibliografica, la pesatura dei materiali e la redazione di rapporti.
  • Soluzione indipendente dal dispositivo, compatibile con tutti i principali strumenti
    NMR (>300 MHz) e FTIR
Notizie:
La prossima fase del portale ChemisTwin™: maggiore diffusione e affidabilità!
Sulla scia della nostra collaborazione di successo, la prossima fase della nostra partnership con ACD/Labs significa un accesso ancora più ampio al rivoluzionario portale ChemisTwin™. Grazie al supporto commerciale fornito ora da ACD/Labs, un numero sempre maggiore di laboratori in tutto il mondo potrà beneficiare della sua verifica dei composti veloce, affidabile e senza reagenti. Scoprite flussi di lavoro semplificati, maggiore efficienza e una sostenibilità senza precedenti.
Testimonianze degli utenti
“Riconoscerei il potenziale e le prospettive che il portale ChemisTwin™ offre al settore. L’introduzione dei materiali di riferimento digitali (dRM), dei flussi di lavoro guidati e la compatibilità con le principali strumentazioni NMR lo rendono accessibile a una vasta gamma di utenti, dai principianti agli esperti. Sono entusiasta di vedere le nuove opportunità in termini di efficienza che questa tecnologia consentirà alla comunità scientifica di sfruttare, poiché semplificherà il modo di operare in futuro.”
-Roberto Chavez, dottorando e specialista in strumentazione NMR presso il Dipartimento di Chimica e Biochimica dell’UCLA
“Sono davvero entusiasta. Chiunque utilizzi la NMR ne riconosce immediatamente i vantaggi: un notevole risparmio di tempo. Il portale ChemisTwin™ rappresenterà una vera e propria rivoluzione!”
-Responsabile del laboratorio di RMN, Pharma Diagnostics
“È intuitivo e molto pratico. Lo strumento ti guida dove devi andare ed è facile da usare.”
- Ricercatore senior NMR, laboratorio a contratto per ricerca e sviluppo e controllo qualità
«Personalmente investirei in quella soluzione. Il software semplificherà notevolmente la vita dei nostri studenti e farà loro risparmiare giorni [nell’interpretazione dei loro spettri].»
-Responsabile del laboratorio di NMR, mondo accademico
“Lo strumento è facile da usare e il report è strutturato in modo chiaro. Grazie al portale ChemisTwin™, siamo riusciti a identificare la struttura corretta di un prodotto che ci era stato fornito in modo errato da un fornitore.”
- Responsabile del controllo qualità, Chemodex
Un robot realizzato in 3D, con il corpo bianco, le braccia gialle e dettagli verdi, tiene un vassoio nella mano sinistra. Sul vassoio è raffigurato un grafico a barre con la scritta “R.E.F.”. Il robot presenta inoltre uno schermo sul petto che mostra tre icone verdi a forma di batteria e due linee curve simili a un segnale Wi-Fi. Lo sfondo è verde con un leggero effetto sfumato.
Accedi a un database di materiali di riferimento digitali (dRM)
La banca dati comprende composti tratti dal nostro catalogo completo di materiali di riferimento certificati e standard analitici. Ogni dRM è riconducibile al proprio materiale di riferimento fisico*. E se non riesci a trovare il tuo composto preferito, invia una richiesta per un nuovo dRM direttamente dal portale!
L'immagine mostra un personaggio animato in 3D che assomiglia a un robot. Il robot ha un corpo bianco con dettagli verdi sulle articolazioni e sulla fascia che gli circonda la testa, oltre a una grande visiera nera al posto degli occhi. Sul petto del robot è raffigurato un quadrato dagli angoli arrotondati con all'interno il simbolo di un segno di spunta. Lo sfondo è giallo e il robot sta facendo il gesto del pollice in su con la mano destra.
Analisi NMR
Il portale ChemisTwin™ consente di effettuare analisi NMR sia qualitative che quantitative. Per l’identificazione qualitativa, carica lo spettro del tuo campione e seleziona l’opzione qualitativa. L’algoritmo lo confronta con i materiali di riferimento digitali (dRM), tenendo conto delle variazioni dello spostamento chimico dovute a vari fattori per confermare una corrispondenza. Per la quantificazione, un flusso di lavoro guidato ti consente di quantificare qualsiasi composto, anche al di fuori del database dRM. Inserisci il peso molecolare per ottenere i risultati della frazione di massa in mmol/g o mg/g.
Un'immagine che raffigura un robot stilizzato con il corpo bianco, le articolazioni verdi e dettagli gialli sulla testa e sulle mani. Il robot tiene in una mano una lente d'ingrandimento e sta esaminando una struttura molecolare che fluttua nell'aria alla sua destra. La struttura molecolare è costituita da linee nere che rappresentano i legami tra sfere rosse, bianche e grigie, che a loro volta rappresentano rispettivamente atomi di ossigeno, idrogeno e carbonio.
Analisi IR
Il portale ChemisTwin™ consente sia l'analisi di identificazione che quella di controllo qualità. Identificate sostanze sconosciute sulla base del vostro spettro IR, confrontandole con ampie librerie di materiali di riferimento digitali e sostanze chimiche di base. Il portale ChemisTwin™ IR offre un processo di controllo qualità approfondito per garantire la purezza del vostro campione.
Illustrazione stilizzata di un robot dai colori bianco e verde, che tiene in mano destra un aeroplanino di carta. Il robot ha una testa rotonda con un occhio simile a una visiera, e il suo corpo sembra composto da varie forme geometriche. Lo sfondo è di un semplice blu con angoli arrotondati.
Guida per l'utente 
Oltre ai dRM standard, il portale ChemisTwin™ consente agli utenti di creare le proprie librerie spettrali. È possibile caricare spettri NMR e IR, che possono essere gestiti (creati, modificati, eliminati) e utilizzati come riferimenti in tutti i flussi di lavoro di analisi. I metadati relativi a questi riferimenti di proprietà dell'utente possono essere facilmente recuperati dal database PubChem tramite i numeri CAS, consentendo valutazioni spettrali altamente personalizzate e precise.
Illustrazione stilizzata di un robot dai colori bianco e verde, che tiene in mano destra un aeroplanino di carta. Il robot ha una testa rotonda con un occhio simile a una visiera, e il suo corpo sembra composto da varie forme geometriche. Lo sfondo è di un semplice blu con angoli arrotondati.
Report e registri delle attività
Grazie ai report generati automaticamente, potrai ottenere tutte le informazioni necessarie per esaminare e confermare i tuoi risultati. Una volta approvati, i report saranno accessibili in qualsiasi momento dalla tua dashboard e potranno essere facilmente condivisi con i colleghi.
All’interno del portale ChemisTwin™ è disponibile una traccia di audit completa e non è possibile cancellare i dati registrati. Grazie a queste informazioni, potrai avere piena fiducia nell’integrità e nella tracciabilità delle tue attività di analisi NMR.
L'immagine è un rendering 3D di un robot dalla forma umanoide. Il robot ha il corpo bianco con braccia e gambe verdi, fasce gialle attorno alle articolazioni e una visiera nera che sembra rappresentare i suoi occhi. Lo sfondo è viola e il robot sta indicando lo schermo sul petto, sul quale è visualizzata un'applicazione con del testo.
Centro di conoscenza del portale ChemisTwin™
Accedi alla documentazione tecnica, ai tutorial video e al pacchetto iniziale per provare la piattaforma nel nostro Centro di conoscenza.
*Quando disponibile, viene sempre scelto il grado di qualità più elevato del prodotto equivalente fisico, che viene indicato su ciascuna scheda informativa dei dRM.
COME ISCRIVERSI
Utilizzando il modulo di registrazione, è possibile richiedere e ottenere l'accesso a una prova gratuita senza impegno che offre 45 analisi gratuite.
Offriamo inoltre sessioni dimostrative durante le quali potremo discutere di come il portale ChemisTwin™ possa integrarsi nei vostri flussi di lavoro specifici. I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
Risorse correlate
Pagina 1 di 3