高度な遺伝子編集
標的ゲノム編集は、基礎研究から創薬におけるアプリケーションまで研究分野全体において急速に重要なツールとなりました。最新の遺伝子編集技術により、遺伝子発現を選択的に破壊、回復、抑制、または活性化することが可能になり、生物学的プロセスを司る遺伝的機序を先例のない規模で探究できるようになりました。ゲノム工学のアプリケーションは、発達障害の治療から耐病性作物の開発にまで及びます。
注目のカテゴリー
Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスは、数十年にわたる遺伝子編集の経験と、CRISPRおよびZFN技術の特許において卓越したポートフォリオを誇り、初期段階の探索から応用研究まで、お客様のワークフロー全体に最高品質の試薬を提供しています。ターゲットのノックアウト、ノックイン、ノックダウン、または過剰発現のいずれが目的であっても、私たちのCRISPR遺伝子編集ツールとサービスの包括的なパッケージは、より高いレベルの研究を可能にします。
DNA、siRNA、miRNA、およびCRISPR/Cas9の遺伝子編集コンポーネントの導入に用いるRoche社のX-tremeGENE®トランスフェクション試薬を含む、トランスフェクションの試薬・プロトコル・リソース。
Schematic diagram of the CRISPR gene editing system showing the different types of synthetic gRNA for CRISPR.
CRISPR-正確で効率的な遺伝子編集
遺伝子編集は、DNA配列に特異的かつ標的を絞った変更を加えることであり、DNAの挿入、除去または改変を行います。医療や診断から農業やエネルギーに至るまで進歩を実現する遺伝子編集ツールは、CRISPR-Casシステム(防御メカニズムとして微生物で進化)を基盤としています。CRISPRを用いれば、特定の遺伝子や遺伝子群を標的としたり、全ゲノムをスクリーニングしたりするパワーを手にすることができます。
Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスは、業界をリードするCRISPR-Cas9タンパク質の選択肢を提供し、お客様の研究ニーズに対応します。さまざまなCas9変異型(野生型、特異性強化型、ニッカーゼ、GFP融合型、触媒能不活性型)および多様なフォーマット(プラスミド、レンチウイルス、凍結乾燥タンパク質)からお選びください。
CRISPRiおよびCRISPRa-パワフルな遺伝子阻害と活性化
CRISPRi(CRISPR干渉)およびCRISPRa(CRISPR活性化)は、基本となるDNA配列を変化させることなく、遺伝子のきわめて効率的なサイレンシングと活性化をそれぞれ実現します。大規模LOF(loss-of-function)およびGOF(gain-of-function)スクリーニングで使用すると、他の手法では見落とされがちな、特有であるが機能的には関連のある遺伝子経路を特定することが可能です。
Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスは、遺伝子ノックダウン・過剰発現実験に必要な、最適化されたCRISPRiおよびCRISPRaライブラリー一式を提供します。プール型CRISPRi・SAM CRISPRaのレンチウイルスライブラリーは、市販の製品、あるいは特定のニーズに合わせてカスタマイズしたものを利用できます。
お客様のプロジェクトにCRISPRをご検討の場合は、Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスのエキスパートにお問い合わせください。
関連資料
- You are not alone designing successful CRISPR, RNAi, and ORF experiments. Sigma-Aldrich was the first company to commercially offer lentivirus versions of targeted genome modification technologies and has the expertise and commitment to support new generations of scientists.
- in vitroおよびin vivo CRISPR実験に、種類豊富なgRNAおよびCas9製品をご検討ください。
- In this article, we present an application of our novel E. coli CRISPR/Cas-mediated Lambda-Red (λ-Red) homologous recombination (HR) vector system, which facilitates gene editing through the homology-directed repair (HDR) of double-stranded DNA breaks (DSBs) created by Cas9 endonuclease, using either ssDNA or dsDNA as an editing template.
- メルクは、遺伝子合成とマイクロアレイ開発の経験から、ロングオリゴ合成において起こりうる問題に関する知識を持っています。私たちは、他社にはない独自のロングオリゴ精製法を開発しました。
- An experiment to directly compare three methods of lentiviral transduction of Jurkat cells was conducted in order to determine the method that yields the greatest transduction efficiency.
- すべて表示 (33)
関連プロトコル
- Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.
- 安定で長期的な遺伝子サイレンシングおよび表現型の変化を達成するための、MISSION shRNAレンチウイルス粒子の形質導入(トランスダクション)の詳細な手順
- Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.
- Guaranteed PURedit™ CRISPR synthetic gRNAs and Cas9 protein offer industry-leading on-site cutting and specificity
- ZFNs and CRISPR/Cas9 advance targeted genome editing, opening new research avenues.
- すべて表示 (8)
技術資料・プロトコルの検索
お問い合わせ
ご不明な点がございましたら、お問い合わせページをご覧いただくか
、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
メール:[email protected]
電話:03-6756-8245
サポート
- CRISPR Use License Agreement