ソリッドステート合成
固相合成(セラミック法)は、固体の原料から化学反応を起こさせ、明確な構造を持つ新しい固体を形成するために一般的に用いられる手法である。最終製品には、エネルギーやエレクトロニクス分野で広く利用されている多結晶材料、単結晶、ガラス、薄膜材料などが含まれる。
微細粒子の金属化合物を混合し、ペレット化した後、所定の時間、制御された温度で加熱する。金属酸化物や塩などの一部の金属化合物は、溶融フラックス中や急速に凝縮する気相中で反応を開始させるために、高温・高圧といった過酷な条件を必要とする。このプロセスは、しばしば「シェイク・アンド・ベイク」または「ヒート・アンド・ビート」化学と呼ばれる。
注目のカテゴリー
固相合成における反応速度の評価は、特に重要である。 生成した固体の精製技術は極めて限られているため、固相反応は完全反応まで進行させなければならない。固相反応の速度は、反応物の構造的特性、形状、表面積、拡散速度、および核生成・反応に関連する熱力学的特性など、反応条件に依存する。最終生成物の化学的・物理的特性は、化学前駆体および調製技術によって決定される。
現代の固相合成技術は、セラミック法に基づく手法に限定されない。固相メタセシスでは、金属化合物の反応がエネルギー源(例えば、炎、ボールミル)によって開始され、生成物や副生成物の形成過程で放出される熱によって進行する。 ゾル-ゲル法では、高濃度またはコロイド状の溶液(「ゾル」)を用い、これを順次加熱、乾燥、熟成させることで、ゲル、コーティング、およびナノ材料を形成する。溶媒熱法では、加圧された密閉容器内で、選択された有機溶媒の標準沸点を超える温度まで溶液を加熱する。溶媒が水である場合は、これを水熱法と呼ぶ。 気相堆積、インターカレーション、単結晶成長、ナノ材料合成など、固体材料が形成される多くの合成法は、固相合成に分類される。
関連記事
- 一般的なイオン化合物の水に対する溶解度則(Solubility Rule)ご紹介します。便利な「溶解度則チャート」も自由にダウンロード可能です。
- 貴金属触媒担体としての活性炭の特徴とその利用についてご紹介します。
- The three types of magnetic behaviors are paramagnetism where unpaired electrons are random, ferromagnetism where unpaired electrons align, and antiferromagnetism where unpaired electrons align opposite of one another.
- Today, near-room-temperature refrigeration is almost entirely based on a vapor-compression refrigeration cycle.
- Gas sorption analysis aids in materials science and consumer product development.
- すべて表示 (54)
その他の記事やプロトコルを見る
ご用件について
ご質問がございましたら、カスタマーサポートへお問い合わせ
ください。 または、カスタマーサービスチームまでご連絡ください:
メール:custserv@sial.com
またはお電話:+1 (800) 244-1173
その他のサポート
- クロマトグラム検索
「クロマトグラム検索」機能を使用して、サンプル中の未知の化合物を同定してください。
- 電卓とアプリ
Web Toolbox - 分析化学、ライフサイエンス、化学合成、材料科学のための科学研究ツールおよびリソース。
- カスタマーサポートへのご依頼
お問い合わせページでは、製品のお問い合わせや、注文や納期、お取引やアカウント、ウェブサイトに関するお問い合わせをお申込みいただけます。
- よくある質問
当社の製品やサービスに関するよくある質問については、よくある質問(FAQ)をご覧ください。