Merck
277592
9-ビニルカルバゾール
98%
別名:
9-ビニル-9H-カルバゾール, N-エテニルカルバゾール, N-ビニルカルバゾール
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C14H11N
CAS番号:
分子量:
193.24
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-055-0
Beilstein/REAXYS Number:
132988
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
98%
bp
154-155 °C/3 mmHg (lit.)
mp
60-65 °C (lit.)
SMILES string
C=Cn1c2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H11N/c1-2-15-13-9-5-3-7-11(13)12-8-4-6-10-14(12)15/h2-10H,1H2
InChI key
KKFHAJHLJHVUDM-UHFFFAOYSA-N
General description
9-ビニルカルバゾール(9-VC)は、光化学的性質、熱安定性、そしてビニル基に起因する高い反応性を特徴とするモノマーです。導電性ポリマーや熱硬化性樹脂の性能を向上させます。薬物送達システムにおいて、9-VCは治療薬のカプセル化を容易にし、特に癌治療において、制御放出と効果向上を可能にします。さらに、その光化学的性質は、光子デバイスの進歩を可能にします。
Application
9-ビニルカルバゾールは、以下の用途に使用できます。
  • スマートウィンドウやフレキシブル電子ディスプレイ向けに、3,4-エチレンジオキシチオフェン(EDOT)とのエレクトロクロミック導電性薄膜共重合体を合成するためのモノマーとして。
  • 高量子効率ポリマー熱活性化遅延蛍光(TADF)有機発光ダイオード(OLED)の製造に使用される共重合体を調製するための前駆体として。
  • 界面活性剤フリーのエマルジョン重合により、ポリビニルカルバゾール(p(VC))マイクロゲル粒子を合成するための機能性モノマーとして。これらのマイクロゲルは、薬物送達および組織工学の分野で応用されています。
  • ペロブスカイト太陽電池の正孔輸送層を製造するための前駆物質として。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)