Merck
N6639
ニトロテトラゾリウムブルークロリド
powder, electrophoresis grade
別名:
2,2′-ビス(4-ニトロフェニル)-5,5′-ジフェニル-3,3′-(3,3′-ジメトキシ-4,4′-ジフェニレン)ジテトラゾリウムクロリド, 3,3′-(3,3′-ジメトキシ-4,4′-ビフェニレン)ビス[2-(4-ニトロフェニル)-5-フェニル-2H-テトラゾリウムクロリド], p-ニトロテトラゾリウムブルー, p-ニトロブルーテトラゾリウムクロリド, NBT, ニトロBT
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C40H30N10O6 · 2Cl
CAS番号:
分子量:
817.64
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-067-4
Beilstein/REAXYS Number:
4115923
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
electrophoresis grade
Quality Segment
assay
>90%
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
solubility
H2O: 10 mg/mL (A stock solution at 10mg/ml in water is stable for 1-2 weeks in the dark at 0-4°C.), 2-methoxyethanol: 20 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccc(cc7)[N+]([O-])=O)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
General description
塩化ニトロテトラゾリウムブルー(NBT)は、5-ブロモ-4-クロロ-3-インドキシルリン酸(BCIP)と組み合わせてアルカリホスファターゼの検出に使用される色素です。
Application
ニトロテトラゾリウムブルークロリドは、次の用途で使用されています。
  • 骨格筋細胞中のスーパーオキシドアニオンを測定するため。
  • 脳切片のニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸(NADPH)-ジアホラーゼ組織化学的分析に用いるTRIS塩酸塩緩衝生理食塩水の成分として。
  • Brassica juncea実生中の過酸化水素(H2O2)およびスーパーオキシド(O2-)アニオンの組織化学的検出を研究するための発色性基質として。
  • 脳冠状切片を染色するために、トリトン100倍溶液の成分として。
Biochem/physiol Actions
ニトロテトラゾリウムブルークロリド(NBT)は、血液サンプルの細菌感染を示す比色指標としても使用されています。NBTは、他の酵素的反応の酸化還元指標としても使用されています。NBTは、O2と反応して濃い青色の不溶性フォルマザン化合物を生成します。
Still not finding the right product?
ピクトグラム
Exclamation mark
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標的臓器
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
第5類:自己反応性物質 + ニトロ化合物 + 危険等級II + 第二種自己反応性物質
fsl
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)