製品名
BCIP®/NBT 液体基質システム, ready to use solution
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
protein detection: suitable
storage temp.
2-8°C
Application
アルカリホスファターゼに対する、すぐに使用可能な沈着基質システムです。本基質システムにより、青~紫色の不溶性物質であるNBTジホルマザンが最終産物として生成し、目視で観察することができます。BCIP/NBTを利用する免疫組織化学的染色には有機封入剤が必要であり、Nuclear Fast RedまたはLight Greenにより対比染色を行うことができます。一般的にBCIP/NBTはFast Redよりも感度の高い方法です。 ELISA(マイクロウェル)法には推奨されません。
BCIP®/NBT液体基質システムは、下記の用途で使用されています:
- 骨髄間質細胞のアルカリホスファターゼ(ALP)の染色
- ウエスタンブロット法でマトリックスメタロプロテアーゼ-2特異的抗体を検出する際の基質として
- 酵素結合免疫スポット(ELISpot)分析でストレプトアビジン‐アルカリホスファターゼの基質として
Legal Information
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
製品を4~8°Cで保管することが推奨されます。凍結させないでください。本製品は、最長1年間室温で保管することができます。沈殿物が生じた場合には、溶液を静かに回転振とうするか、ろ過してください。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BCIP®/NBT 液体基質システム
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable