この商品について
化学式:
(NH2)2C6H3C6H3(NH2)2 · 4HCl
分子量:
360.11
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
231-018-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1212988
製品名
3,3′-ジアミノベンジジン 四塩酸塩, tablet, 10 mg substrate per tablet
Quality Segment
form
tablet
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
water: 1 tablet/15 mL (may contain small insoluble particles)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4.4ClH/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H
InChI key
KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N
Application
セレニウムの分光光度定量用試薬。
3,3 ′-ジアミノベンジジン四塩酸塩は免疫組織化学に使用されています。
Biochem/physiol Actions
イムノブロッティングおよび免疫組織学的染色の使用に適したペルオキシダ-ゼ基質。この基質は、茶色の不溶性の最終産物を生成し、目視による観測ができます。
3,3 ′-ジアミノベンジジン四塩酸塩は発色基質であり、免疫ペルオキシダーゼ試験で一般的に使用されています。
Preparation Note
1タブレットをTris緩衝生理食塩水(pH 7.6)15 mLに溶解します。新しい30%過酸化水素溶液12 μLを加えてください。DABおよび過酸化水素の濃度は用途に応じて適宜調節してください。
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)