grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
powder blend
technique(s)
immunodetection: suitable
storage temp.
room temp
General description
Gelatin Blocking Buffer is a standard reagent in Western blotting procedures. It is used to block non-specific binding on the membrane, when using nylon or nitrocellulose (but not PVDF).
Application
ナイロン・ニトロセルロ-スを使用するサザンブロット法やウェスタンブロット法に適しています。
Preparation Note
5~-10分で溶解します。ろ過や加熱を行うことなく、淡黄色の溶液となります。
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable