コンテンツへスキップ
MilliporeSigma
Z278416
Sigma-Aldrich
ヒートブロック
Three bowl-shaped recesses
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
UNSPSCコード:
41102404
NACRES:
NB.43
特徴
Holds 3 x flasks
メーカー/製品名
Ace Glass 9594-16
Ace Glass 959416
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
使用に適した3 mL、5 mLの薄壁のバイアルと、5 mL、10 mL、25 mLの丸底フラスコが付属しています。ボ-ル型の凹部3つ、20 mmの直穴1つ、深いボ-ル型の穴1つ、温度計用の穴1つ31/2インチの正方形× 厚さ3/4インチ。
Aluminum blocks have excellent heat transfer rates and will not interfere with magnetic stirring. Replaces glass sand baths in microscale experiments. Use on top of stirring/hot plates.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)