Merck
1.50604
Supelco
LiChrospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 150 mm x 4.6 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
別名:
TM=["LiChrospher"] C18 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 UNIT
€682.00
1 UNIT
€1,990.00
€682.00
出荷予定日January 30, 2025詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
1 UNIT
€682.00
1 UNIT
€1,990.00
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
SB.52
カラムL × 内径:
15 cm × 4.6 mm
表面積:
350 m2/g
粒径:
5 μm
マトリックス活性基:
C18 bonding phase
ポアサイズ:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
€682.00
出荷予定日January 30, 2025詳細
製品名
LiChrospher® RP-18 endcapped (5µm) LiChroCART 150-4.6, suitable for HPLC
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L1
製品種目
LiChrospher®
特徴
endcapped
包装
1 ea of
標識化の程度
21.6% Carbon loading
パラメーター
250 bar pressure
60 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
1.506051.519081.50828
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
詳細
HPLC cartridge
法的情報
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
製品番号の選択