安全性情報
PHR2967
Supelco
ゴマ油
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
別名:
Sesame oil
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1612404
APIファミリー
sesame oil
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
研究用途でステロイド系ホルモンおよび毒素などの脂溶性化合物の送達ビヒクルとして使用されます。ゴマ油は抗酸化剤特性を有しており、動物性モデルにおいてリポ多糖体(LPS)-刺激性酸化ストレスを防ぐことが示されました。
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
awg
引火点(°F)
491.0 °F
引火点(℃)
255 °C
適用法令
Jan Code
PHR2967-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)