製品種目
BioReagent
品質水準
フォーム
liquid
濃度
8-12 mg/mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Lama1(16772) , Lama3(16774) , Lama5(16776) , Lamb1-1(16777) , Lamc1(226519) , Lamc2(16782) , Nid1(18073) , Sdc2(15529)
1 of 4
当該品目 | E6909 | C0543 | B1522 |
---|---|---|---|
cell culture | mammalian: suitable | cell culture | mammalian: suitable | cell culture | mammalian: suitable | cell culture | mammalian: suitable |
dry ice | dry ice | dry ice | ambient |
−20°C | −20°C | −20°C | 2-8°C |
300 | 200 | 200 | 400 |
BioReagent | BioReagent | BioReagent | - |
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
本製品の製造に使用するすべてのマウスコロニーは、複数の病原体について日常的にスクリーニングされています。LDEVが陰性であることが試験され明らかにされています。
構成
製品には、50 mg/L硫酸ゲンタマイシンが含有されています。
注意
調製ノート
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
E1270-5X10ML:
E1270-BULK:
E1270-1ML-PW:
E1270-10ML-PW:
E1270-1ML:
E1270-10ML:
E1270-VAR:
E1270-5ML:
E1270-1ML-KC:
E1270-5ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
ECMゲルマトリックスEHS基底膜抽出物(BME)を用いた、神経突起伸長、細胞浸潤および血管新生時の管腔形成細胞培養プロトコル集
Cell culture protocols using ECM Gel Matrix EHS basement membrane extract (BME) for neurite outgrowth, cell invasion and angiogenesis tube formation assays.
Cell based angiogenesis assays to analyze new blood vessel formation for applications of cancer research, tissue regeneration and vascular biology.
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.