Merck
M0630
ミオグロビン from equine skeletal muscle
95-100%, essentially salt-free, lyophilized powder
別名:
ミオグロビン ウマ骨格筋由来
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
309-705-0
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
essentially salt-free, lyophilized powder
Assay:
95-100%
Biological source:
equine skeletal muscle
Mol wt:
~17 kDa(lit.)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
equine skeletal muscle
Quality Segment
assay
95-100%
form
essentially salt-free, lyophilized powder
mol wt
~17 kDa(lit.)
Iron content
0.25-0.32%
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
horse ... MB(100054434)
Application
ウマ骨格筋由来ミオグロビンは、タンデム質量分析のバリデーション用の、実験的タンパク質混合物のテストに使用されています。
Biochem/physiol Actions
ウマ骨格筋由来ミオグロビンは、153のアミノ酸残基を含む単鎖のヘムタンパク質です。ジスルフィド結合や、フリーの-SH基を持っていません。ミオグロビンには、無秩序な(ランダム)コイル領域と結合している、さまざまな大きさの右巻きらせん領域が8つあります。
ミオグロビンは、ほぼ最大の酸素要求量における骨格筋酸素供給に重要であり、PO2濃度をミトコンドリア機能の維持に必要な濃度以上に保つことによって、酸素欠乏を予防します。
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)