コンテンツへスキップ
MilliporeSigma
E5259
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® マイクロpH結合電極、ガラスボディ
BNC Connector, electrode L 132 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 μL
$620.00
$620.00
出荷予定日May 12, 2025
サイズを選択してください
表示を変更する
200 μL
$620.00
About This Item
UNSPSCコード:
41115603
NACRES:
NB.79
$620.00
出荷予定日May 12, 2025
品質水準
電極長
132 mm
ステム外径
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
A1949A0545B3275
species reactivity
rabbit
species reactivity
rabbit
species reactivity
rabbit
species reactivity
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
goat
biological source
mouse
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
biotin conjugate
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: 1:10,000-1:20,000 using 3T3 cell extracts using Anti-Actin (20-33), Catalog Number A5060, as the primary antibody, indirect ELISA: suitable, western blot: 1:10,000-1:20,000 using Hela cell extracts using Anti-Actin, N-terminal, Catalog Number A2103, as the primary antibody.
technique(s)
direct ELISA: 1:40,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200, western blot: 1:160,000 using total cell extract of HeLa cells (5-10 μg/well)
technique(s)
direct ELISA: 1:30,000 using using 5 μg/ml of rabbit IgG for the coating and OPD substrate, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200, western blot (chemiluminescent): 1:80,000-1:160,000 using detecting β-actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg/mL)
technique(s)
direct ELISA: 1:60,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,500, western blot: 1:200,000-1:400,000 using using an assay detecting actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per well)
isotype
IgG1
isotype
IgG1
isotype
-
isotype
IgG1
詳細
再充填可能な銀/塩化銀参照半電池用に設計されています。これらの電極では、極めて薄い挿入ステムと小型pH球状部によって最少量のサンプルを測定します。この複合電極は挿入ステムが極めて長いため、7インチ(178mm)の長さのNMRチューブの底にあるサンプルを測定できます。キュベットや実験室の小さなガラス容器内の少量サンプルを測定するための丈夫な汎用プローブ(pH 0~14)。Trizmaバッファーと併用するためのダブルジャンクション電極。
注意:これらの電極は、端部に小さな白色のプラスチック製輸送用キャップを付けて出荷しています。使用前に取り外してください。
温度範囲:
  • (連続使用の場合)-5~100°C
  • (断続的使用の場合)-5~110°C
正しい電極の選び方については 電極選択ガイドをご参照ください。
電極メンテナンスにヒントがあります。
関連事項
Help in selecting the correct electrode can be viewed at Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance
法的情報
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)