ろ過
タンパク質やその他の生体分子の分離・濃縮が必要な場合でも、下流工程の分析に先立ち、空気や液体サンプルから不純物を回収・除去する必要がある場合でも、当社の幅広いラインナップを誇るシリンジフィルター、膜、フィルターホルダー、およびタンジェンシャルフローろ過装置や遠心ろ過装置により、お客様の用途に最適なソリューションをご提供いたします。 当社の長年にわたり実績を積み重ねてきたろ過製品は、HPLC、質量分析、タンパク質精製、試験所、および製薬品質管理(QC)のワークフローにおいてその有効性が実証されています。当社の製品は、研究、プロセス開発、環境分析、および商業生産用途向けに、拡張性のある消耗品や装置の全範囲を網羅しています。
実験用フィルターホルダー
フィルターハウジングは、カットディスク型膜フィルターと組み合わせて使用され、構造的な支持を提供するとともに、膜の周囲を密閉してろ液の汚染を防止します。再利用可能なシリンジフィルターホルダーは、交換可能または取り外し可能なフィルターが必要な場合、少量の液体のろ過や清澄化に適しています。真空ろ過および加圧ろ過用のフィルターホルダーは、さまざまなフィルター径に対応できるよう、多様な形状やサイズで用意されています。
実験用フィルター膜
高分子材料の沈殿や延伸によって製造される膜フィルターは、ろ過や空気中の粒子モニタリングなど、さまざまな用途に使用されています。膜の特性は、その組成、製造方法、表面処理、および孔径によって大きく異なります。
注目のサブカテゴリー
その他のカテゴリを見る
バイオ医薬品製造向けの当社のろ過ソリューションをご覧ください。これには、培地調製用フィルター、清澄化システム、深層ろ過フィルター、およびバイオプロセス向け前処理ソリューションなどが含まれます。
さまざまな用途で確実なろ過を実現するよう設計された、幅広い無菌実験用フィルター製品をご覧ください。当社の高品質な製品で、実験室における無菌性と効率性を確保してください。