コンテンツへスキップ
ミリセル® クラウドサービス
ミリセル® クラウドサービス
接続型実験機器向けクラウドソフトウェア 
Millicell® Cloud Servicesは、Scepter™ 3.0 ハンドヘルド細胞カウンター、Millicell® DCI デジタル細胞イメージャー、Millicell® ERS 3.0 デジタル電圧計などの接続型実験室機器から得られたデータの、便利な下流分析、選別、およびアーカイブを提供します。
  • 合理化されたデータ管理ツールを使用してデータを追跡・記録します。
  • 複数のサンプル、プレート、実験からのデータを簡単に集約し、包括的な分析を実現します。
  • 過去のデータに即時アクセスして傾向を分析します。
Scepter™ 3.0 ハンドヘルド自動細胞計数装置向けクラウドサービス
データ分析を強化。Millicell® クラウドサービスは、Scepter™ 3.0 ハンドヘルド細胞カウンター向けに新たな高度なツールと機能を提供しながら、いつでもどこでも作業を可能にします。
最新のScepter™ 3.0 ハンドヘルド細胞カウンターソフトウェアの更新方法と操作方法を学び、Millicell® Cloudの機能強化にアクセスしましょう。
  • ヒストグラム、細胞数、および関連データを表示・ダウンロード
  • 希釈計算ツールで細胞濃度を再計算
  • ヒストグラム重ね合わせによるデータ比較
  • 分析用に複数のゲート調整を適用
  • データ管理
  • データのエクスポート
Millicell® DCI デジタル細胞イメージャー向けクラウドサービス
実験室外でもデータに簡単にアクセスでき、柔軟性が向上します。Millicell® クラウドサービスでは、画像がWi‑Fi®経由でMillicell®DCI装置からクラウドへ自動転送されますその後、ウェブベースのアプリケーションを使用して、データを自由に閲覧、分類、再分析できます。
この動画をご覧いただき、機器のワイヤレス転送機能について詳しく学びましょう。これにより、デバイス外での可視化、保存、および追加分析が可能になります。
  • 生画像の表示とダウンロード
  • マスクの編集と調整
  • コンフルエンシーと推定細胞数の再測定
  • プロジェクト管理と編集
  • データエクスポート
  • 成長傾向分析
Millicell® ERS 3.0 デジタル電圧・抵抗計向けクラウドサービス
機能を拡張。Millicell® Cloudは包括的な測定ビューを提供し、Millicell® ERS 3.0 デジタル電圧計からのデータを様々な形式で可視化・分析可能にします。プロジェクト、細胞株、ユーザーごとに測定値をフィルタリング。複数プロジェクトのデータを集計し、統計分析を実行。ほぼどこからでもデータの閲覧や管理が可能です。
Millicell® Cloudによって実現されるMillicell® ERS 3.0デジタル電圧・抵抗計の高度な機能を探る
  • グラフプロット
  • ヒートマップ可視化
  • プレート情報表示
  • プレート編集
  • プレート管理
  • データエクスポート
Millicell® Cloudは、Millicell® ERS 3.0からのデータを自動的にグラフ化し、ウェルグループ内の測定値を平均化します。棒グラフと折れ線グラフの両方を、PNGファイルとして素早く簡単にエクスポートできます。デバイス、細胞株、プロジェクト、プレート名を選択して複数の実験からデータを取得し、自動プロットを生成します。
左図は電気抵抗と実験日を示す棒グラフである。2つの細胞株それぞれについて、3種類の異なる播種密度が示されている。右図は同じデータを重ね合わせ線グラフとしてプロットしたものである。
Millicell® Cloud TEERデータグラフ。A) Millicell® Cloud棒グラフ、B) Millicell® Cloud折れ線グラフ。
拡張された機能。より容易なアクセス。強化された分析。
クラウドサービス ステップ1
クラウドサービス ステップ2
クラウドサービス ステップ3
Millicell® クラウドインターフェース サンプル画面
情報請求