戻る
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Printed Graduations
Products
製品区分
cylinders (8)
メーカー
容量(mL)
ガラス製品クラス
製品の絞り込み
Showing 1-8 of 8
比較する
製品番号
詳細
価格
DWKCPB0500P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Printed Graduations,
class B, capacity 500 mL
表示
価格を表示
DWKCPB1000P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Printed Graduations,
class B, capacity 1000 mL , with +/10mL tolerance
表示
価格を表示
DWKCPB0100P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Printed Graduations,
class B, capacity 100 mL , with +/-1mL tolerance
表示
価格を表示
DWKCPB0010P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Printed Graduations,
class B, capacity 10 mL , with +/-0.2mL tolerance
表示
価格を表示
DWKCPB0050P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Printed Graduations,
class B, capacity 50 mL , with +/-0.5mL tolerance
表示
価格を表示
DWKCPB0250P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Printed Graduations,
class B, capacity 250 mL
表示
価格を表示
DWKCPB0025P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Printed Graduations,
class B, capacity 25 mL , with +/-0.5mL tolerance
表示
価格を表示
DWKCPB2000P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Printed Graduations,
class B, capacity 2000 mL , with +/20mL tolerance
表示
価格を表示
比較する製品を最大4つまで選択
比較する
すべて削除